Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Produktkod. 10292593
Produkttyp:
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Isolation Kit, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Streptavidin Conjugate, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Kvantitet:
10 ml
100 ml
2 ml
200 Isolations
4 x 1 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10292593
Brand: Invitrogen™ 11205D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
Dynabeads MyOne Streptavidin T1-pärlor är 1-μ m monosized, monodispergerade, superparamagnetiska pärlor kovalent kopplade till streptavidin och avsedda för användning vid isolering och hantering av biotinylerade nukleinsyror, antikroppar och andra biotinylerade ligander.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Dynabeads M-280 Streptavidin-kulor är i 2,8-μm-monostorlek, monodispergerade, superparamagnetiska och hydrofoba kulor kovalent kopplade till streptomycin. De är blockerade med BSA och avsedda för användning vid isolering och hantering av biotinylerade nukleinsyror, antikroppar och andra biotinylerade ligander. De utmärkta spridningsförmågan och frånvaron av magnetisk remanens gör Dynabeads streptomycinprodukter idealiska för både manuella och automatiserade protokoll, inklusive mikrofluidsystemprotokoll.
Fördelarna med Dynabeads M-280 Streptavidin-kulor inkluderar:
  • Prestanda —hög känslighet och reproducerbarhet säkerställer konsekventa resultat
  • Effektivitet —snabb bindningskinetik och hög bindningskapacitet
  • Flexibilitet —flexibla protokoll med skonsam och effektiv reaktionskinetik i vätskefas
  • Automationsfärdig—enkel automatisering för behov av hög genomströmning på Kingfisher Purification System
Konsekvens och reproducerbarhet
Monoskiktet av streptomycin lämnar de flesta biotinbindande platser tillgängliga för bindning av fritt biotin och biotinylerade ligander. Den specifika och definierade ytan möjliggör effektiv insamling, separering och nedströmshantering. Dessutom ger den låga storleksfördelningen (< 5 %) av kulor av monostorlek och streptomycin-monoskiktet som säkerställer försumbart läckage satskonsekvens och reproducerbara resultat.
Hög bindningskapacitet
Storleken på liganden och biotinyleringsproceduren kommer att påverka bindningskapaciteten. Kapaciteten beror också på sterisk tillgänglighet och laddningsinteraktion mellan kula och ligand och mellan ligander. Med två eller tre biotinbindningsställen tillgängliga för varje streptomycinmolekyl på ytan av kulan efter immobilisering, binder en mg Dynabeads M-280 Streptavidin vanligtvis:
  • 490-750 pmol fritt biotin
  • 10μg biotinylerat IgG
  • ∼ 200 pmol biotinylerade peptider
  • ∼ 10μ g biotinylerat ds-DNA
  • ∼ 200 pmol biotinylerade ss-oligonukleotider
Tillämpningar
Thermo Fisher streptomycin-kopplade Dynabeads magnetiska kulor har använts och citerats för en mängd olika tillämpningar. Även om kulorna kan användas för att isolera alla biotinylerade mål, är dessa hydrofoba kulor särskilt väl lämpade för immunanalyser, proteinrening, cellisolering, fagvisning och biopanning.
Redo för automatisering med KingFisher Purification System
2,8-μm magnetiska kulor är idealiska för anrikning med hög genomströmning. Denna process kan automatiseras med vilket som helst av våra KingFisher provreningssystem eller vätskehanterare.
Kommersiell leverans
Våra tillverkningsanläggningar är ISO 13485-certifierade. Kulegenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och batchreproducerbarhet, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du är i färd med att skräddarsy Dynabeads M-280 Streptavidin-kulor i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, vänligen kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller se vår Dynabeads OEM-sida.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Koncentration 10 mg/mL
Innehåll och lagring Dynabeads M-280 Streptavidin is supplied in PBS, pH 7.4 with 0.02% NaN3. Store at 2°C to 8°C.
Formatera Beads in Suspension
Isoleringsteknik Magnetic Bead
Diameter (metrisk) 2.8 μm (CV < 5%)
För användning med (utrustning) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
För användning med (applikation) Immunoassays, biopanning, etc, requiring high specificity, low background binding, and ease of handling
Kompatibilitet med hög genomströmning High-throughput Compatible
Produktlinje Dynabeads
Produkttyp Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Kvantitet 2 ml
Frakt skick Ambient Temperature
Bindande egendom 490-750 pmol free biotin/mg beads
Regulatorisk status For Research Use Only
Certifikat och efterlevnad ISO9001 and ISO13485
Ytfunktionalitet Tosylactivated hydrophobic surface blocked with BSA