Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ M-450 Epoxi
Produktkod. 10343523
Change view
Kvantitet:
5 ml
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10343523 5 ml 5ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10343523 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 14011
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dynabeads™ M-450 epoxikulor är idealiska för anpassade cellisoleringsprotokoll uppströms molekylära applikationer.
Dynabeads™ M-450 epoxikulor är idealiska för anpassade cellisoleringsprotokoll uppströms molekylära applikationer. Renade antikroppar kan användas tillsammans med dessa pärlor för att skapa ett magnetiskt cellseparationsmedium med god antikroppsorientering.
Idealisk för cellseparation när du har en anpassad antikropp:
Låg bakgrund och kovalent koppling av antikroppar till pärlytan gör dessa pärlor till ett utmärkt val för cellseparationsapplikationer när en nedströms frisättning från pärlorna inte krävs.
Ultrasnabba protokoll:
• Isolera snabbt riktade cellpopulationer uppströms molekylära analyser
• Utmärkt för cellisoleringsprocedurer som kräver anpassade antikroppar
• Koppla olika anpassade antikroppar mot olika pärlor för att välja specifika subpopulationer av
celler Rekommenderas inte för immunutfällning (IP):
Dessa 4,5 mikron pärlor rekommenderas inte för IP eftersom de har en lägre ytkapacitet per massenhet jämfört med 1μ m och 2,8μ m Tosylaktiverad och epoxibelagd Dynabeads™ . Använd hellre Dynabeads Protein A (10001D, 10002D), Dynabeads Protein G (10003D, 10004D) eller en av de Dynabeads Immunutfällningssatser (10006D, 10007D)
Översikt över kopplingsprocedur:
Vilken renad antikropp som helst kan kopplas kovalent till pärlytan i en reaktion som är lätt att utföra över natten. Inkubera helt enkelt antikroppen du vill använda för din cellisoleringsprocedur med dessa 4.5μ m Dynabeads™ . Optimal koppling sker vid högt pH (8,5-9,5) och vid 37 °C. För pH-labila antikroppar kan koppling utföras i en alternativ buffert vid pH 7,4.
Om Dynabeads™ :
Dynabeads™ är icke-porösa monodispersa superparamagnetiska pärlor. De är mycket mobila i lösning, vilket gör det möjligt för antikroppar kopplade till pärlorna att kontinuerligt interagera med cellsuspensionen. Dessa 4.5μ m superparamagnetiska pärlor upplever ett starkt drag när de placeras i ett magnetfält och drar försiktigt riktade celler till rörväggarna när röret överförs till ett ställ som innehåller ett starkt magnetfält. Med pärlorna och de fästa cellerna koncentrerade vid rörväggen dekanteras supernatantvätskan som innehåller icke-målceller enkelt och snabbt eller pipetteras bort. Tvättstegen utförs på liknande sätt.
Pärlegenskaper för Dynabeads™ M-450 Epoxi:
• Belagd i glycidyleter (epoxi) grupper
• Hydrofob, pH-neutral
• Kovalent bindning av primära amin (NH2) eller sulfhydryl (SH) grupper
• Stor pärla 4.5μ m pärlstorlek är idealisk för cellulära isoleringar
• Stor pärla 4.5μ m pärlstorlek rekommenderas inte för IP-applikationer
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Alla celler från alla arter
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Produkttyp Epoxipärla
Isoleringsteknik Utarmning, positiv isolering för molekylära tillämpningar
Antal celler Processer∼ 2 x 10 9 celler totalt
Output Viabilitet >95%
Produktlinje DYNAL, Dynabeads
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 5 ml
Reaktivitet Alla arter
Provtyp PBMC, Tissue Digests, Blod
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. 1 x 107 celler per isolering
Målarter Alla arter
Diameter (metrisk) 4.5μ m