Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Mus Pan B (B220)
Beskrivning
Innehåller
5 ml Dynabeads Musspanna B (B220) belagd med anti-B220 monoklonal antikropp
Dynabeads™ Mus pan B (B220) är magnetiska pärlor som ger ett robust och mångsidigt verktyg för att isolera eller tömma mus T-celler direkt från alla prov, inklusive vävnadsnedbrytningar som mjälte eller lymfkörtlar, helblod, benmärg och mononukleära celler (MNC).
• Snabb isolering av mus T-celler från vilket prov —som helst inga kolonner krävs
• Positiv isolering för molekylära nedströmsanalyser eller effektiv utarmning av B-celler
från mus Utmärkt utbyte, renhet och livsduglighet hos återvunna celler
Dynabeads™ Muspanna B (B220) är enhetliga, superparamagnetiska pärlor (4.5μ m diameter) som möjliggör enkel isolering av mus-B-celler från mjälte eller lymfkörtlar, även om vilken enstaka cellsuspension som helst kan användas. Dynabeads™ Mus pan B-pärlor är belagda med en primär monoklonal antikropp specifik för B220-membranantigenet. B220 (även känd som CD45R) uttrycks på alla B-celler under utvecklingen, från det tidiga pro-B-stadiet av B-cellsdifferentiering. Dynabeads™ Musskål B binder till B-celler under en kort inkubationsperiod i ett rör, varefter de pärlbundna cellerna separeras från obundna celler med hjälp av en magnet. Denna snabba och skonsamma isoleringsmetod kräver inte användning av kolonner och hjälper till att säkerställa hög renhet, återvinning och livsduglighet för de isolerade B-cellerna.
Idealisk för både utarmning och positiv isolering för nedströms molekylära analyser
På grund av de kraftfulla magneter som används för separation, Dynabeads™ Musspanna B (B220) kan användas i viskösa prover såsom encellssuspensioner från vävnad, helblod och benmärg, och möjliggör effektiv utarmning av mus B-celler på cirka 30 minuter. Dynabeads™ Musspanna B ger också utmärkt återhämtning av livsdugliga celler med hög renhet när de används för positiv isolering för nedströmsstudier; till exempel de i vilka celler ska lyseras medan de fortfarande är fästa vid pärlor, och nukleinsyror eller proteiner renas ytterligare. Observera att livsdugliga celler inte kommer att frigöras från dessa pärlor, så om du vill isolera mus-B-celler för cellbaserade applikationer, eller om du behöver kontrollera dina prover med flödescytometri, bör du använda Dynabeads™ Mus CD43 (Untouched™ B-celler) (Kat. nr. 11422D).
Endast för forskning. Inte avsedd för human eller animalisk teurapeutisk eller diagnostisk användning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | B-celler |
| Innehåll och lagring | Denna produkt innehåller: 5 ml Dynabeads™ Musspanna B (B220) belagd med anti-B220 monoklonal antikropp. Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Produkttyp | Antikroppsbelagd kula |
| Isoleringsteknik | Utarmning, positiv isolering för molekylära tillämpningar |
| Antal celler | Processer∼ 2 x 10 9 celler totalt |
| Output Viabilitet | >95% |
| Produktlinje | DYNAL , Dynabeads |
| Renhet eller kvalitetsklass | Forskningsbetyg |
| Kvantitet | 5 ml |
| Reaktivitet | Mus |
| Visa mer |