Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Pan Mouse IgG
Produktkod. p-4924214
Change view
Kvantitet:
2 ml
5 ml
5 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
30276379 2 ml -
10542795 5 ml Varje
10680894 5 x 5 ml Varje
3 options
Produktkod. 30276379
Brand: Invitrogen™ 11040D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
5mL Dynabeads Pan Mouse IgG coated with monoclonal human anti-mouse IgG. The monoclonal antibody is unique Fc-specific human anti-mouse IgG4, and it shown no cross reactivity to human, rat, hamster, goat, rabbit and guinea pig IgG.
Dynabeads Pan Mouse IgG binder monoklonala mus IgG som du väljer för specifik cellisolering eller utarmning.
Dynabeads Pan Mouse IgG binder monoklonala mus IgG som du väljer för specifik cellisolering eller utarmning. Den kommer att binda alla underklasser av mus-IgG och är Fc-specifik. Låg mängd IgG krävs för bindning. Alla celler från alla arter utom från mus kan isoleras med denna produkt, endast beroende på den specifika antikropp som valts.
  • Utarmningsceller —kan tömmas från ett prov
  • Positiva isoleringsceller —kan isoleras positivt från ett prov för molekylära tillämpningar
  • Negativa isoleringsceller —kan isoleras negativt från ett PBMC-prov genom att lägga till en antikroppscocktail av mus-IgG mot de oönskade cellerna. Kompatibel med flödescytometri.
Anmärkning:
För cellulära analyser rekommenderar vi positiv isolering följt av frisättning av pärlor från cellerna. Rekommenderad produkt för pärlfria celler: Dynal CELLection Pan Mouse IgG (kat. nr. 115-31D) i kombination med din mus IgG.
Startprov:
Helblod, PBMC, buffy coat, vävnadssmältning.
Dynabeads Pan Mouse IgG binder monoklonala mus IgG som du väljer för specifik cellisolering eller utarmning. Den kommer att binda alla underklasser av mus-IgG och är Fc-specifik. Låg mängd IgG krävs för bindning. Alla celler från alla arter utom från mus kan isoleras med denna produkt, endast beroende på den specifika antikropp som valts.
  • Utarmning - celler kan tömmas från ett prov
  • Positiv isolering - celler kan isoleras positivt från ett prov för molekylära tillämpningar
  • Negativ isolering - celler kan isoleras negativt från ett PBMC-prov genom att lägga till en antikroppscocktail av mus-IgG mot de oönskade cellerna. Kompatibel med flödescytometri.
Anmärkning:
För cellulära analyser rekommenderar vi positiv isolering följt av frisättning av pärlor från cellerna. Rekommenderad produkt för pärlfria celler: CELLection Pan Mouse IgG (kat. nr. 115-31D) i kombination med din mus IgG.
Startprov:
Helblod, PBMC, buffy coat, vävnadssmältning.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antikroppsfragment Hel antikropp
Celltyp Alla celler från alla arter, utom mus
Innehåll och lagring Denna produkt innehåller: 2 ml Dynabeads™ Pan Mouse IgG belagd med monoklonalt humant anti-mus IgG. Den monoklonala antikroppen är en unik Fc-specifik human anti-mus IgG4 och den visade ingen korsreaktivitet mot IgG från människa, råtta, hamster, get, kanin och marsvin.
Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Färg Brun
För användning med (applikation) Cellutarmning, Negativ isolering, Positiv isolering
Material Magnetisk polystyren
Produkttyp Antikroppsbelagd kula
Antal celler Processer∼ 8x 10^8 celler totalt
Output Viabilitet >95%
Produktlinje Dynabeads
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 2 ml
Provtyp PBMC, Tissue Digests, Blod
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. 1 x 10^7 PBMC per isolering
Målarter Alla arter utom mus
Diameter (metrisk) 4.5μ m