Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Produktkod. 10009822
Change view
Produkttyp:
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment
Isolation Kit, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit
Streptavidin Conjugate, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Kvantitet:
10 ml
100 ml
2 ml
200 Isolations
4 x 1 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
50ml
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet unitSize
10009822 Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit 4 x 1 ml Varje
10099482 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 2 ml -
10202333 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 10 ml 10ml
15870703 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 50 ml 50ml
10079312 Streptavidin Conjugate, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 10 ml 10ml
10531265 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 2 ml Varje
17802854 Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 2 ml -
17882884 Dynabeads™ Streptavidin for Target Enrichment 10 ml -
10292593 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 2 ml -
10465723 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 10 ml -
10202983 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 100 ml Varje
10140963 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 2 ml Varje
10620544 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 10 ml Varje
10662244 Isolation Kit, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Kit 200 Isolations Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10009822 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 65801D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Includes
1mL (10mg/ml) av var och en av följande pärltyper: Dynabeads™ M-280 Streptavidin (2,8 μm pärlor tillhandahålls i en koncentration av 6-7x10 8 pärlor per ml, Dynabeads™ M-270 Streptavidin (2,8 μm pärlor tillhandahålls i en koncentration av 6-7x10 8 pärlor per ml, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 (1 μm pärlor tillhandahålls i en koncentration av 7-12x10 9 pärlor per ml, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 (1 μm pärlor levereras i en koncentration av 7-12x10 9 pärlor per ml
Dynabeads MyOne Streptavidin T1-pärlor är 1-μ m monosized, monodispergerade, superparamagnetiska pärlor kovalent kopplade till streptavidin och avsedda för användning vid isolering och hantering av biotinylerade nukleinsyror, antikroppar och andra biotinylerade ligander.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
De Dynabeads Streptavidin Trial Kit innehåller fyra olika streptavidin-belagda Dynabeads produkter som gör det bekvämare att testa vilken av pärlorna som presterar bäst i en specifik tillämpning. Satsen innehåller 1 ml vardera Dynabeads M-280 Streptavidin, Dynabeads M-270 Streptavidin, Dynabeads MyOne Streptavidin Cl, och Dynabeads MyOne Streptavidin T1. Den streptavidinbelagda Dynabeads magnetiska pärlor är monostora (1 eller 2.8μ m i diameter beroende på produkt), monodispergerad och superparamagnetisk. Produkterna är avsedda för isolering och hantering av biotinylerade nukleinsyror, antikroppar och andra biotinylerade ligander.
Fördelarna med Dynabeads Streptavidin Trial Kit inkluderar:
Prestanda —hög känslighet och reproducerbarhet säkerställer konsekventa resultat
Effektiv —snabb bindningskinetik och hög bindningskapacitet
Flexibilitet —flexibla protokoll med skonsam och effektiv reaktionskinetik i vätskefas
Automatiseringsklar —enkel automatisering för behov av hög genomströmning på Kingfisher
Purification System Konsistens och reproducerbarhet
Monoskiktet av streptavidin lämnar de flesta biotinbindningsställen tillgängliga för bindning av fritt biotin och biotinylerade ligander. Den specifika och definierade ytan möjliggör effektiv insamling, separering och nedströmshantering. Dessutom är den låga storleksfördelningen (< 5 %) av de monosized pärlorna och streptavidin-monoskiktet hjälper till att säkerställa försumbart läckage, vilket ger batchkonsistens och reproducerbarhet av resultaten.
Ansökningar
Thermo Fisher streptavidin-kopplad Dynabeads magnetiska pärlor har använts och citerats för en mängd olika tillämpningar såsom immunanalyser, rening av proteiner, celler, extracellulära vesiklar/exosomer, virus, exosomer eller fagdisplay och biopanning.
Automatisering redo med KingFisher Purification System
Dynabeads magnetiska pärlor är idealiska för anrikning med hög genomströmning. Denna process kan automatiseras med något av våra KingFisher provreningssystem eller vätskehanterare.
Kommersiell leverans Våra
tillverkningsanläggningar är ISO 13485-certifierad. Kulegenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och batchreproducerbarhet, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du är i färd med att anpassa Dynabeads Streptavidin Trial Kit i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller se vår Dynabeads OEM-sida.
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ av pärla Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin
Koncentration 10 mg/mL
Innehåll och lagring The Dynabeads Streptavidin Trial Kit contains 1 mL (10 mg/mL) each of four different streptavidin-coated Dynabeads so you can find the best match for your application.
• Dynabeads M-280 Streptavidin
• Dynabeads M-270 Streptavidin
• Dynabeads MyOne Streptavidin C1
• Dynabeads MyOne Streptavidin T1
Store at 2–8°C.
Formatera Beads in Suspension
Isoleringsteknik Magnetic Bead
Diameter (metrisk) 1 μm and 2.8 μm (CV < 5%)
För användning med (utrustning) KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets
För användning med (applikation) Compare Dynabeads™ Streptavidin types for optimal performance across size, surface chemistry, and binding capacity.
Kompatibilitet med hög genomströmning High-throughput Compatible
Produktlinje Dynabeads
Produkttyp Dynabeads™ Streptavidin Trial Kit
Kvantitet 4 x 1 ml
Frakt skick Ambient Temperature
Regulatorisk status For Research Use Only
Certifikat och efterlevnad ISO9001 and ISO13485
Ytfunktionalitet Tosylactivated hydrophobic surface blocked with BSA (Dynabeads M-280 Streptpavidin and Dynabeads MyOne Streptavidin T1), Carboxylic acid hydrophilic surface, non-blocked (Dynabeads M-270 beads and Dynabeads MyOne Streptavidin C1)