Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human B Cells Kit
Beskrivning
Innehåller
10mL Depletion MyOne; SA Dynabeads och 2 ml antikroppsblandning med biotinylerade monoklonala antikroppar mot human CD2, CD14, CD16 (a och b), CD36, CD43 och CD235a (glykoforin A)
Använd detta kit för att isolera rena och livskraftiga orörda B-celler från PBMC genom negativ isolering. Satsen utarmar T-celler, NK-celler, monocyter, blodplättar, dendritiska celler, granulocyter och erytrocyter. De negativt isolerade humana B-cellerna finns kvar i provet och har inte varit i kontakt med Dynabeads . De pärlor och antikroppsfria B-cellerna är verkligen orörda och i perfekt form för alla funktionella analyser och tillämpningar.
• Hög renhet, återhämtning och livsduglighet för mänskliga orörda B-celler
• Lätt att använda och att skala upp
•
Inga kolonner krävs En antikroppsblandning mot icke-B-cellerna tillsätts till provet och tillåts binda till cellerna. Dynabeads™ tillsätts och kommer att binda till de antikroppsmärkta cellerna under en kort inkubation. De pärlbundna cellerna separeras snabbt på en magnet och kasseras. De återstående negativt isolerade och orörda mänskliga B-cellerna kan analyseras direkt i en flödescytometer och användas i alla applikationer.
Startexempel:
PBMC
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | B-celler |
| Innehåll och lagring | Satsen innehåller: 10 ml utarmning MyOne™ SA Dynabeads™ och 2 mL antikroppsblandning med biotinylerade monoklonala antikroppar mot humant CD2, CD14, CD16 (a och b), CD36, CD43 och CD235a (glykoforin A). Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Produkttyp | Cellisoleringssats |
| Slutlig produkttyp | Celler |
| Formatera | Kula |
| Isoleringsteknik | Negativ isolering |
| Antal celler | Processer∼ 1 x 109 celler/sats |
| Output Viabilitet | >97% |
| Produktlinje | DYNAL , Dynabeads , Untouched |
| Renhet eller kvalitetsklass | Forskningsbetyg |
| Visa mer |