Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human CD8 T Cells Kit
Produktkod. 10268813
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10268813 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10268813 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11348D
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
10 ml utarmning Dynabeads och 2 ml antikroppsblandning med monoklonala antikroppar mot humant CD4, CD14, CD16a, CD16b, CD19, CD36, CD56, CD123 och CD235a (glykoforin A)
De Dynabeads™ Untouched™ Human CD8 T Cells Kit används för att isolera rena och livskraftiga orörda CD8+ T-celler från PBMC genom negativ isolering.
De Dynabeads™ Untouched™ Human CD8 T Cells Kit används för att isolera rena och livskraftiga orörda CD8+ T-celler från PBMC genom negativ isolering. Kitet tömmer CD4+ T-celler, B-celler, NK-celler, monocyter, blodplättar, dendritiska celler, granulocyter och erytrocyter. De negativt isolerade humana CD8+ T-cellerna finns kvar i provet och har inte varit i kontakt med Dynabeads™ . De pärl- och antikroppsfria CD8+ T-cellerna är verkligen orörda och i perfekt form för alla funktionella analyser eller tillämpningar.
Fördelarna med Dynabeads™ Untouched™ Human CD8 T Cells Kit:
• Hög renhet, återhämtning och livsduglighet för mänskliga orörda CD8+ T-celler
• Lätt att använda och att skala upp
•
Inga kolonner krävs Magnetisk pärlbaserad separation ger enkel hantering
En antikroppsblandning mot icke-CD8-cellerna läggs till provet och tillåts binda till cellerna. Dynabeads™ tillsätts och kommer att binda till de antikroppsmärkta cellerna under en kort inkubation. De pärlbundna cellerna separeras snabbt på en magnet och kasseras. De återstående negativt isolerade och orörda humana CD8 + T-cellerna kan analyseras direkt i en flödescytometer och användas i alla applikationer. För utarmning eller positiv isolering av CD8 + -celler, välj från vårt utbud av Human CD8 + T-cellisoleringsprodukter.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp T-celler (CD8)
Klonalitet Monoklonal
Innehåll och lagring Satsen innehåller: 10 ml utarmning Dynabeads™ och 2 ml antikroppsblandning med monoklonala antikroppar mot humant CD4, CD14, CD16a, CD16b, CD19, CD36, CD56, CD123 och CD235a (glykoforin A).
Förvaringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
Produkttyp Cellisoleringssats
Slutlig produkttyp Celler
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Isoleringsteknik Negativ isolering
Antal celler Processer∼ 1 x 10 9 celler totalt
Antal tester 100 Isolationer
Output Viabilitet >95%, >98%
Produktlinje DYNAL, Dynabeads, orörd
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 1 kit
Provtyp PBMC
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. 1 x 107 PBMC per isolering
Målarter Människa