Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human Monocytes Kit
Beskrivning
Innehåller
10mL Depletion MyOne; SA Dynabeads och 2 ml antikroppsblandning med biotinylerade monoklonala antikroppar mot humant CD3, CD7, CD16 (a och b), CD19, CD56, CD123 och CD235a (glykoforin A)
De Dynabeads Untouched Human Monocytes Kit används för att isolera rena och livsdugliga monocyter från PBMC genom negativ isolering. Satsen utarmar T-celler, B-celler, NK-celler, dendritiska celler, granulocyter och erytrocyter, medan de negativt isolerade humana monocyterna finns kvar i provet. De isolerade monocytcellerna är i perfekt form för alla funktionella analyser och tillämpningar. Fördelarna med Dynabeads Kit för orörda mänskliga monocyter:
• Hög renhet, återhämtning och livsduglighet hos mänskliga monocyter
• Lätt att använda och att skala upp
•
Inga kolonner krävs Magnetisk pärlbaserad separation ger enkel hantering
En antikroppsblandning mot icke-monocyterna läggs till provet och tillåts binda till cellerna. Efter en snabb tvätt, den Dynabeads tillsätts och kommer att binda till de antikroppsmärkta cellerna under en kort inkubation. De pärlbundna cellerna separeras snabbt på en magnet och kasseras. De återstående negativt isolerade humana monocyterna kan analyseras direkt i en flödescytometer och användas i alla applikationer.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | Monocyter |
| Innehåll och lagring | Satsen innehåller: 10 ml utarmning MyOne SA Dynabeads , 2 mL blockeringsreagens och 2 mL antikroppsblandning med biotinylerade monoklonala antikroppar mot humant CD3, CD7, CD16 (a och b), CD19, CD56, CD123 och CD235a (glykoforin A) Lagringsförhållanden: 2 8 –°C. Får ej frysas. |
| Produkttyp | Human Monocytes Kit |
| Slutlig produkttyp | Celler |
| Formatera | Kula |
| Isoleringsteknik | Negativ isolering |
| Antal celler | Processer∼ 1 x 109 celler/sats |
| Antal tester | 20 |
| Output Viabilitet | >96% |
| Produktlinje | DYNAL , Dynabeads , Untouched |
| Visa mer |