Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human NK Cells Kit
Produktkod. 10470065
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10470065
Brand: Invitrogen™ 11349D
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
10mL Depletion MyOne; SA Dynabeads och 2 ml antikroppsblandning med biotinylerade monoklonala antikroppar mot human CD3, CD14, CD36, HLA klass II, CD123 och CD235a (glykoforin A)
Använd detta kit för att isolera rena och livskraftiga orörda NK-celler från PBMC genom negativ isolering. Satsen utarmar T-celler, B-celler, monocyter, blodplättar, dendritiska celler, granulocyter och erytrocyter.
Använd detta kit för att isolera rena och livskraftiga orörda NK-celler från PBMC genom negativ isolering. Satsen utarmar T-celler, B-celler, monocyter, blodplättar, dendritiska celler, granulocyter och erytrocyter. De negativt isolerade humana NK-cellerna finns kvar i provet och har inte varit i kontakt med Dynabeads . De pärlor och antikroppsfria NK-cellerna är verkligen orörda och i perfekt form för alla funktionella analyser och tillämpningar.
• Hög renhet, återhämtning och livsduglighet hos mänskliga orörda NK-celler
• Lätt att använda och att skala upp
Inga kolumner krävs Metodik:
En antikroppsblandning mot icke-NK-cellerna tillsätts till provet och tillåts binda till cellerna. Dynabeads™ tillsätts och kommer att binda till de antikroppsmärkta cellerna under en kort inkubation. De pärlbundna cellerna separeras snabbt på en magnet och kasseras. De återstående negativt isolerade och orörda mänskliga NK-cellerna kan analyseras direkt i en flödescytometer och användas i alla applikationer.
Startexempel:
PBMC
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp NK-celler
Innehåll och lagring Satsen innehåller: 10 ml utarmning MyOne™ SA Dynabeads™ och 2 ml antikroppsblandning med biotinylerade monoklonala antikroppar mot human CD3, CD14, CD36, HLA klass II, CD123 och CD235a (glykoforin A).
Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Produkttyp Cellisoleringssats
Slutlig produkttyp Celler
Formatera Kula
Isoleringsteknik Negativ isolering
Antal celler Processer∼ 1 x 109 celler/sats
Antal tester 20
Output Viabilitet >99%
Produktlinje DYNAL™ , Dynabeads™ , Untouched™
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 1 kit
Provtyp MNC
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. ∼5 x 107 celler/test
Målarter Människa