Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human T Cells Kit
Produktkod. 10033093
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10033093 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10033093 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11344D
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
10 ml utarmning Dynabeads och 2 ml antikroppsblandning med monoklonala antikroppar mot humant CD14, CD16 (a och b), CD19, CD36, CD56, CD123 och CD235a (glykoforin A)
Använd detta kit för att isolera rena och livskraftiga orörda T-celler från PBMC genom negativ isolering. Kitet tömmer B-celler, NK-celler, monocyter, blodplättar, dendritiska celler, granulocyter och erytrocyter.
Använd detta kit för att isolera rena och livskraftiga orörda T-celler från PBMC genom negativ isolering. Kitet tömmer B-celler, NK-celler, monocyter, blodplättar, dendritiska celler, granulocyter och erytrocyter. De negativt isolerade humana T-cellerna finns kvar i provet och har inte varit i kontakt med Dynabeads . De pärlor och antikroppsfria T-cellerna är verkligen orörda och i perfekt form för alla funktionella analyser och tillämpningar.
• Hög renhet, återhämtning och livsduglighet för mänskliga orörda T-celler
• Lätt att använda och att skala upp
•
Inga kolumner krävs Metodik:
En antikroppsblandning mot icke-T-cellerna tillsätts till provet och tillåts binda till cellerna. Dynabeads™ tillsätts och kommer att binda till de antikroppsmärkta cellerna under en kort inkubation. De pärlbundna cellerna separeras snabbt på en magnet och kasseras. De återstående negativt isolerade och orörda mänskliga T-cellerna kan analyseras direkt i en flödescytometer och användas i alla applikationer.
Obs: En negativ isoleringsstrategi isolerar rena och verkligt orörda celler. När maximal cellrenhet är kritisk rekommenderas en positiv cellisoleringsstrategi.
Startprov:
PBMC
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp T-celler (hela populationen)
Innehåll och lagring Satsen innehåller: 10 ml utarmning Dynabeads™ och 2 ml antikroppsblandning med monoklonala antikroppar mot humant CD14, CD16 (a och b), CD19, CD36, CD56, CD123 och CD235a (glykoforin A).
Förvara vid 2 °C till 8 °C.
Produkttyp Cellisoleringssats
Slutlig produkttyp Celler
Isoleringsteknik Negativ isolering
Antal celler Processer∼ 1 x 10 9 celler totalt
Antal tester 100 Isolationer
Output Viabilitet >95%
Produktlinje DYNAL, Dynabeads, orörd
Kvantitet 1 kit
Provtyp PBMC
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. 1 x 107 PBMC per isolering
Målarter Människa