Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Mus CD4 Cells Kit
Beskrivning
Innehåller
20mL Mouse Depletion Dynabeads and 2mL Antibody Mix with monoclonal antibodies towards CD8, CD11b, CD16/32, CD45R and Ter-119. These reagents are sufficient to process approx. 1 x 109 cells
Dynabeads Untouched Mouse CD4 Cells levererar μbåde 4,5 m superparamagnetisk Dynabeads (med en polyklonal får-anti-rått-IgG-antikropp kovalent bunden till pärlytan) och en monoklonal antikroppsblandning, tillsammans utformad för utarmning av CD4-negativa leukocyter från musmjälte eller encellssuspensioner från lymfkörtlar. Efter utarmningsproceduren är de negativt isolerade, orörda målmus CD4 + -cellerna rena, livsdugliga och redo att användas i alla nedströmsapplikationer.
- Snabb isolering av orörd mus CD4
- T-celler —inga kolumner krävs
- Rena och livskraftiga mus CD4 + T-celler är redo för alla nedströmsapplikationer
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Celltyp | T-celler (CD4) |
| Innehåll och lagring | Satsen innehåller: 4 ml musutarmning Dynabeads™ och 0,4 ml antikroppsblandning med monoklonala antikroppar mot CD8, CD11b, CD16/32, CD45R och Ter-119. Förvara vid 2 °C till 8 °C. |
| Produkttyp | Cellisoleringssats |
| Slutlig produkttyp | Celler |
| Isoleringsteknik | Negativ isolering |
| Antal celler | Bearbetar 2 x 10 8 celler |
| Produktlinje | DYNAL™ , Dynabeads™ |
| Renhet eller kvalitetsklass | Forskningsbetyg |
| Kvantitet | 4 mL |
| Reaktivitet | Mus |
| Visa mer |