Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Mus CD4 Cells Kit
Produktkod. 10252133
Change view
Kvantitet:
4 ml
2 x 10 ml
Förpackningsstorlek:
4ml
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10252133 2 x 10 ml Paket med 2
10236794 4 ml 4ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10252133 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11415D
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
20mL Mouse Depletion Dynabeads and 2mL Antibody Mix with monoclonal antibodies towards CD8, CD11b, CD16/32, CD45R and Ter-119. These reagents are sufficient to process approx. 1 x 109 cells
Dynabeads™ Untouched™ Mus CD4-celler innehåller både magnetiska pärlor och en antikroppsblandning för att tömma alla leukocyter från musmjälte eller lymfkörtelceller, vilket bara lämnar målmusens CD4 + -celler.
Dynabeads Untouched Mouse CD4 Cells levererar μbåde 4,5 m superparamagnetisk Dynabeads (med en polyklonal får-anti-rått-IgG-antikropp kovalent bunden till pärlytan) och en monoklonal antikroppsblandning, tillsammans utformad för utarmning av CD4-negativa leukocyter från musmjälte eller encellssuspensioner från lymfkörtlar. Efter utarmningsproceduren är de negativt isolerade, orörda målmus CD4 + -cellerna rena, livsdugliga och redo att användas i alla nedströmsapplikationer.
  • Snabb isolering av orörd mus CD4
  • T-celler —inga kolumner krävs
  • Rena och livskraftiga mus CD4 + T-celler är redo för alla nedströmsapplikationer
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp T-celler (CD4)
Innehåll och lagring Innehåller: 20 mL Mouse Depletion Dynabeads™ och 2 ml antikroppsblandning med monoklonala antikroppar mot CD8, CD11b, CD16/32, CD45R och Ter-119. Dessa reagens är tillräckliga för att bearbeta∼ 1 x 109 celler.
Förvara kitets komponenter vid 2 °C till 8 °C.
Produkttyp Cellisoleringssats
Isoleringsteknik Negativ isolering
Antal celler Processer∼ 1 x 10 9 celler totalt
Output Viabilitet >95%
Produktlinje DYNAL, Dynabeads
Renhet eller kvalitetsklass Forskningsbetyg
Kvantitet 2 x 10 ml
Reaktivitet Mus
Provtyp Lymfkörtel, mjälte
Frakt skick Rumstemperatur
Startmaterial Cell nr. 1 x 107 celler per isolering
Målarter Mus
Diameter (metrisk) 4.5μ m