Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ Streptavidin magnetpärlor
Produktkod. 10531265
Change view
Produkttyp:
Dynabeads™ M-270 Streptavidin
Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1
Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Dynabeads™ Streptavidin Provkit
Dynabeads™ Streptavidin för målberikning
Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Sats
Isolation Kit, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Sats
Streptavidin Conjugate, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Streptavidin, Dynabeads™ M-280 Streptavidin
Kvantitet:
10 ml
100 ml
2 ml
200-isoleringarna
4 x 1 ml
50 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
50ml
Paket med 200
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
10531265 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 2 ml Varje
10099482 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 2 ml -
10202333 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin C1 10 ml 10ml
15870703 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 50 ml 50ml
15544364 Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 10 ml 10ml
10079312 Streptavidin Conjugate, Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1 10 ml 10ml
17802854 Dynabeads™ Streptavidin för målberikning 2 ml -
17882884 Dynabeads™ Streptavidin för målberikning 10 ml -
10292593 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 2 ml -
10465723 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 10 ml -
10202983 Dynabeads™ M-280 Streptavidin 100 ml Varje
15534364 Streptavidin, Dynabeads™ M-280 Streptavidin 100 ml 100ml
10140963 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 2 ml Varje
10620544 Dynabeads™ M-270 Streptavidin 10 ml Varje
10662244 Isolation Kit, Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Sats 200-isoleringarna Varje
15524364 Dynabeads™ kilobaseBINDER™ Sats 200-isoleringarna Paket med 200
10009822 Dynabeads™ Streptavidin Provkit 4 x 1 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10531265 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 65601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7000.00 SEK
    6439.65 SEK / 2ml
    Save 560.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
Dynabeads Streptavidinmagnetpärlor är utformade för högspecificitet, lågbakgrundsinfångning av målmolekyler med biotinylerade affinitetsbindare såsom antikroppar, antigener eller oligonukleotider. Dessa pärlor finns i olika storlekar och ytkemier och kan anpassas för att ge bästa möjliga passform för specifika applikationsbehov.
Dynabeads Streptavidinmagnetpärlor är utformade för högspecificitet, lågbakgrundsinfångning av målmolekyler med biotinylerade affinitetsbindare såsom antikroppar, antigener eller oligonukleotider. Dessa pärlor finns i olika storlekar och ytkemier och kan anpassas för att ge bästa möjliga passform för specifika applikationsbehov.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads är kompatibla med högkapacitetsautomationsplattformar, inklusive KingFisher provreningssystem, vilket säkerställer sömlös integration i nya och befintliga arbetsflöden.
Viktiga fördelar med Dynabeads Streptavidin magnetpärlor
  • ISO 13485 –Certified Manufacturing—Exceptional Manufacturing Control för att säkerställa robust och konsekvent prestanda mellan produktionsserier, och uppfyller internationella kvalitetsstandarder för medicintekniska produkter
  • Monosiserade, monodispererade magnetiska pärlor—ger enhetlig partikelstorlek konsekventa och reproducerbara resultat över olika tillämpningar
  • Dubbla storleksalternativ—finns tillgängliga i 1 μm och 2,8 μm diameter för att tillgodose olika experimentella krav och applikationsspecifika behov
  • Flera ytkemiska alternativ—, olika ytfunktionaliseringskemier tillgängliga för att optimera bindningseffektivitet och kompatibilitet för specifika tillämpningar
  • Applikationsoptimerade designstorlekar—och kombinationer av ytkemi möjliggör bästa möjliga val för riktade experimentella protokoll och analyskrav
Precisionskonstruerad tillverkning ger exceptionell kontroll över kritiska pärlegenskaper
Dynabeads Streptavidinprodukter baseras på magnetiska polystyrenbaserade pärlor som kovalent kopplas till rekombinant streptavidin, vilket skapar en robust plattform för målfångst och isolering med hjälp av biotinylerade affinitetsbindare. Dynabeads Tillverkning av streptavidinprodukter möjliggör exceptionell precision över tre kritiska parametrar: storleksfördelning, magnetiseringsegenskaper och ytkemiska egenskaper. Detta säkerställer konsekvent prestanda över batcher och applikationer, vilket ger den tillförlitlighet som krävs för reproducerbara experimentella resultat.
Optimerat storleksval förbättrar applikationsspecifik prestanda
Dynabeads Produktlinjen Streptavidin erbjuder två distinkta storleksalternativ, var och en konstruerad för att utmärka sig i specifika experimentella sammanhang. 1-meterspärlorna μ som finns i Dynabeads MyOne serien är idealiska för tillämpningar som kräver snabb reaktionskinetik, långsamma sedimentationshastigheter och höga känslighets-till-kapacitetsförhållanden. Dessa mindre pärlor ger ökad kontakt med ytan och minskad gravitationssättning, vilket gör dem särskilt värdefulla för känsliga detektionsanalyser.
I kontrast är 2,8 m-pärlorna μ, som finns i Dynabeads M-270- och M-280-serierna, perfekta för applikationer som kräver låg bakgrundsbindning och minskad risk för aggregering i aggregeringsbenägna applikationer. Dessa större pärlor erbjuder ännu enklare hantering och snabbare magnetisk separation jämfört med Dynabeads MyOne serien, vilket möjliggör strömlinjeformad arbetsflödesbearbetning.
Skräddarsydda ytkemiska alternativ tillgodoser olika experimentella krav
Dynabeads Produktlinjen Streptavidin inkluderar två distinkta ytkemiska konfigurationer utformade för att optimera prestandan under varierande experimentella förhållanden. Hydrofoba ytor finns tillgängliga i Dynabeads MyOne Streptavidin T1, Dynabeads Streptavidin för målberikning och Dynabeads M-280 Streptavidin-produkter. Dessa ytor blockeras av BSA efter streptavidinkoppling, vilket gör dem idealiska för applikationer med hög signal-brus-effekt såsom immunoassays, målanrikning och on-bead PCR för nästa generations sekvensering.
Alternativt förekommer hydrofila ytor i Dynabeads MyOne Streptavidin C1, Dynabeads Streptavidin för In Vitro Transkription och Dynabeads M-270 Streptavidinprodukter. Dessa ytor innehåller ingen BSA-blockering och är särskilt lämpliga för hydrofoba mål, hårda lysförhållanden, provförberedande arbetsflöden för masspektrometri och applikationer som kräver låg eller ingen nukleasaktivitet, såsom omvänd transkription på kulan eller in vitro-transkription.
För forskare som är osäkra på vilken pärltyp som bäst passar deras användningsområde finns ett Dynabeads Streptavidin Trial Kit tillgängligt. Det möjliggör parallell prestandautvärdering av olika pärlformuleringar under dina specifika experimentella förhållanden, vilket säkerställer optimal urval för dina forskningsbehov.
ISO 13485-certifiering säkerställer skalbar kvalitet och OEM-stöd
Tillverkade under ISO 13485-certifiering Dynabeads levererar Streptavidin-produkter enastående batch-för-batch-konsistens. Detta robusta kvalitetssäkringsramverk säkerställer att när kunder har utvecklat en analys eller arbetsflöde kan de lita på reproducerbara resultat över flera experimentella iterationer. Denna konsistens gör dessa mångsidiga kulor till en effektiv lösning för applikationer som spänner över hela spektrumet från grundforskning till kommersiella tillverkningsprocesser. För forskare som utvecklar kommersiella produkter eller tjänster, eller de som kräver större volymer, finns specialiserad support tillgänglig genom att mejla oemdynal@thermofisher.com.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ av pärla Magnetiska polystyrenbaserade pärlor kovalent kopplade till rekombinant Streptavidin
Koncentration 10 mg/mL
Innehåll och lagring Dynabeads MyOne Streptavidin T1 tillhandahålls i PBS, pH 7,4, med 0,1 % BSA och 0,02 % NaN3 . Förvara vid 2 –8 °C.
Formatera Pärlor i suspension
Isoleringsteknik Magnetpärla
Diameter (metrisk) 1 μm (CV < 5 %)
För användning med (utrustning) KingFisher™ Provreningssystem, DynaMag™ magneter
För användning med (applikation) Immunoassays, IP, ChIP, RIP cellisoleringar eller DNA-isolering för nedströms amplifikationsreaktioner eller NGS, kräver hög känslighet, snabb målinfångning med kompatibilitet med efterföljande enzymatiska reaktioner
Kompatibilitet med hög genomströmning Kompatibel med hög genomströmning
Produktlinje Dynabeads
Produkttyp Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Kvantitet 2 ml
Frakt skick Omgivningstemperatur
Bindande egendom 950-1500 pmoles fria biotin/mg-kulor
Regulatorisk status RUO
Certifikat och efterlevnad ISO9001 och ISO13485
Ytfunktionalitet Tosylaktiverad hydrofob yta blockerad med BSA
Visa mer Visa mindre
Endast för forskning.