Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Beskrivning
Innehåller
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Dynabeads MyOne Streptavidin T1-pärlor är 1-μ m monosized, monodispergerade, superparamagnetiska pärlor kovalent kopplade till streptavidin och avsedda för användning vid isolering och hantering av biotinylerade nukleinsyror, antikroppar och andra biotinylerade ligander. Deras lilla men enhetliga storlek ger en hög ytarea per mg kulor och en motsvarande hög kapacitet för målliganden, medan den höga järnhalten säkerställer en effektiv magnetisk dragning. Dessa egenskaper, tillsammans med en långsam sedimentationshastighet under inkubation, bidrar till en skonsam och snabb magnetisk separation. Utmärkta spridningsförmåga och avsaknaden av magnetisk remanens gör Dynabeads streptavidinprodukter idealiska för manuella och automatiserade protokoll, inklusive mikrofluidsystemprotokoll.
Fördelarna med Dynabeads MyOne Streptavidin T1-pärlor inkluderar:
• Prestanda —hög känslighet och reproducerbarhet säkerställer konsekventa resultat
•Effektiv —snabb bindningskinetik och hög bindningskapacitet
•Flexibilitet —flexibla protokoll med skonsam och effektiv reaktionskinetik i vätskefas
•Automatiseringsklar enkel —automatisering för behov av hög genomströmning på Kingfisher Purification System
Konsistens och reproducerbarhet
Monoskiktet av streptavidin lämnar de flesta biotinbindande platser tillgängliga för bindning av biotin och biotinylerade ligander. Den specifika och definierade ytan möjliggör effektiv insamling, separering och nedströmshantering. Dessutom är den låga storleksfördelningen (< 5 %) av de monosized pärlorna och streptavidin-monoskiktet säkerställer försumbart läckage, vilket ger satskonsistens och reproducerbarhet av resultaten.
Hög bindningskapacitet
Molekylens storlek och biotinyleringsproceduren kommer att påverka bindningskapaciteten. Kapaciteten beror också på sterisk tillgänglighet och laddningsinteraktion mellan pärla och molekyl och mellan molekyler. Med två eller tre biotinbindningsställen tillgängliga för varje streptavidinmolekyl på ytan av pärlan efter immobilisering, 1 mg Dynabeads MyOne Streptavidin T1 binder vanligtvis:
• 950 –1 500 pmol fritt biotin
•∼ 20μ g biotinylerat IgG
•∼ 400 pmol biotinylerade peptider
•∼ 20μ g biotinylerat dsDNA
•∼ 400 pmol biotinylerade
ss-oligonukleotider Tillämpningar
Thermo Fisher streptavidin-kopplad Dynabeads magnetiska pärlor har använts och citerats för en mängd olika tillämpningar. Även om pärlorna kan användas för att isolera alla biotinylerade mål, är dessa hydrofoba pärlor särskilt väl lämpade för immunanalyser, proteinrening, cellisolering, fagvisning och biopanning.
Automatisering redo med KingFisher Purification System 1-
μ m magnetiska pärlor är idealiska för anrikning med hög genomströmning. Denna process kan automatiseras med något av våra KingFisher provreningssystem eller vätskehanterare.
Kommersiell leverans Våra
tillverkningsanläggningar är ISO 13485 –certifierad. Kulegenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och batchreproducerbarhet, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du är i färd med att anpassa Dynabeads MyOne Streptavidin T1 pärlor i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, vänligen kontakta oss atoemdynal@lifetech.com eller se vår Dynabeads OEM-sida.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin |
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Dynabeads MyOne Streptavidin T1 are supplied in PBS, pH 7.4, with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 . Store at 2–8°C. |
| Formatera | Beads in Suspension |
| Isoleringsteknik | Magnetic Bead |
| Diameter (metrisk) | 1 μm (CV < 5%) |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets |
| För användning med (applikation) | Immunoassays, IP, ChIP, RIP, cell isolations, or DNA isolation for downstream amplification reactions or NGS, requiring high sensitivity, rapid target capture with compatibility with subsequent enzymatic reactions |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | High-throughput Compatible |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Visa mer |