Läs mer
Invitrogen™ Dynabeads™ MyOne™ Streptavidin T1
Beskrivning
Innehåller
Supplied in PBS, pH 7.4 with 0.1% BSA and 0.02% NaN3 added as preservatives.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are designed for high-specificity, low-background capture of target molecules with biotinylated affinity binders such as antibodies, antigens, or oligonucleotides. Available in various sizes and surface chemistries, these beads can be tailored to provide the best fit for specific application needs.
Dynabeads Streptavidin Magnetic Beads are compatible with high-throughput automation platforms, including KingFisher sample purification systems, ensuring seamless integration into new and existing workflows.
Dynabeads Streptavidin för Target Enrichment-kulor är 1-μ m monostora, monodispergerade, superparamagnetiska pärlor kovalent kopplade till streptavidin och avsedda för anrikning av målsekvenser för bibliotekspreparat för nästa generations sekvensering (NGS ) arbetsflöden.
Fördelarna med Dynabeads Streptavidin för Target Enrichment-pärlor inkluderar:
• Prestanda —hög känslighet och reproducerbarhet av resultat
•Effektiv —snabb bindningskinetik och hög bindningskapacitet
•Noggrannhet —utmärkt täckning, vilket möjliggör hög tilltro till variantdetektering
•Automationsfärdig —enkel automatisering för behov av hög genomströmning på KingFisher
Purification System Konsistens och reproducerbarhet
Monoskiktet av streptavidin lämnar de flesta biotinbindningsställen tillgängliga för bindning av fritt biotin och biotinylerade ligander. Den specifika och definierade ytan möjliggör effektiv insamling, separering och nedströmshantering. Dessutom är den låga storleksfördelningen (< 5 %) av de monosized pärlorna och streptavidin-monoskiktet hjälper till att säkerställa försumbart läckage, satskonsistens och reproducerbarhet av resultaten.
Hög bindningskapacitet
Storleken på molekylen och biotinyleringsproceduren kommer att påverka bindningskapaciteten. Kapaciteten beror också på sterisk tillgänglighet och laddningsinteraktion mellan pärla och molekyl och mellan molekyler. Med två eller tre biotinbindningsställen tillgängliga för varje streptavidinmolekyl på ytan av pärlan efter immobilisering, 1 mg Dynabeads Streptavidin för målberikning binder vanligtvis:
• 950 –1 500 pmol fritt biotin
•∼ 20μ g biotinylerat ds-DNA
•∼ 400 pmol biotinylerade
ss-oligonukleotider Tillämpningar
Thermo Fisher streptavidin-kopplad Dynabeads magnetiska pärlor har använts och citerats för en mängd olika tillämpningar. Även om pärlorna kan användas för att isolera alla biotinylerade mål, är dessa hydrofoba pärlor särskilt väl lämpade för anrikning av målsekvenser för bibliotekspreparat för NGS arbetsflöden. Dynabeads Streptavidin for Target Enrichment är en högkvalitativ produkt som möjliggör robust och reproducerbar NGS analysresultat på ev NGS plattform.
Dynabeads Streptavidin for Target Enrichment fångar effektivt DNA-sekvenser av intresse genom specifik hybridisering via immobilisering av målspecifika biotinylerade prober till streptavidinet på pärlytan. De efterföljande tvättstegen använder magnetisk separation för att erhålla hög renhet. Startprovet kan vara nukleinsyra extraherad från kromatinimmunutfällda prover (ChIP) eller isolerad ren nukleinsyra.
Automatisering redo med KingFisher Purification System 1-
μ m magnetiska pärlor är idealiska för anrikning med hög genomströmning. Denna process kan automatiseras med något av våra KingFisher provreningssystem eller vätskehanterare.
Kommersiell leverans Våra
tillverkningsanläggningar är ISO 13485-certifierad. Kulegenskaper och tillverkningsförhållanden hjälper till att säkerställa konsekvens och batchreproducerbarhet, vilket gör dem till det idealiska valet för kommersiell leverans. Om du är i färd med att anpassa Dynabeads Streptavidin for Target Enrichment-kulor i en kommersiell produkt eller tjänst eller behöver en större bulkvolym av denna produkt, kontakta oss på oemdynal@lifetech.com eller se vår Dynabeads OEM-sida.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av pärla | Magnetic polystyrene-based beads covalently coupled with recombinant Streptavidin |
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Innehåll och lagring | Dynabeads Streptavidin for Target Enrichment is supplied in PBS, pH 7.4, with 0.1% BSA, 0.02% NaN3. Store at 2°C to 8°C. |
| Formatera | Beads in Suspension |
| Isoleringsteknik | Magnetic Bead |
| Diameter (metrisk) | 1 μm (CV < 5%) |
| För användning med (utrustning) | KingFisher™ Sample Purification System, DynaMag™ magnets |
| För användning med (applikation) | Capture of targeted DNA sequences for Next-Generation Sequencing (NGS) and hybridization-based DNA assays |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | High-throughput Compatible |
| Produktlinje | Dynabeads |
| Visa mer |