Läs mer
Invitrogen™ SampleRack (för DynaMag™ -2 magnet)
Produktkod. 11350972
Change view
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11350972 Varje Varje
1 options
Produktkod. 11350972 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12322D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
En akrylsampolymer SampleRack. Rymmer 16 mikrocentrifugrör.
Detta avtagbara plastställ levereras med DynaMag-2-magneten.
Detta avtagbara plastställ levereras med DynaMag-2-magneten
  • Rymmer 16 x 1,5 ml mikrocentrifugrör
  • Rören förvaras i SampleRack, före, under och efter isolering
  • När du hanterar flera prover parallellt, använd ytterligare SampleRacks för att öka kapaciteten
  • Med två ställ, förvara upp till 16 rör i samma SampleRack genomgående Dynabeads isoleringsprocedur, flytta stativet på och av magneten efter behov
  • SampleRack kan placeras på bänk, i kylskåp eller inkubator
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller en akrylsampolymer SampleRack. Rymmer 16 mikrocentrifugrör.
Förvara vid 4-30 °C.
För användning med (utrustning) DynaMag™ -2
Produktlinje DynaMag
Kvantitet Varje
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Provställ