Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ 50 bp DNA-stege
Produktkod. 10122348
Change view
Kvantitet:
100 ansökningar
Produktkod. Kvantitet
10122348 100 ansökningar
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10122348 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 10488099
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Speciellt formulerad för maximal prestanda på E-Gel EX geler såväl som andra E-Gel prefabricerade geler
Invitrogen E-Gel 50 bp DNA Ladder är designad för dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA i intervallet 50 bp till 2 500 bp. E-Gel 50 bp DNA Ladder består av 17 individuella kromatografirenade DNA-fragment och har referensband på 2500, 800 och 350 bp för enkel orientering.
E-Gel 50 bp DNA Ladder är speciellt framtagen för optimal prestanda på förgjutna E-Gel agarosgeler.
Höjdpunkter med E-Gel 50 bp DNA Ladder:
  • Prestanda —optimal för användning på E-Gel agarosgeler
  • Skarpa, klara —bandkromatografirenade fragment för konsekventa och pålitliga resultat och stabila vid rumstemperatur upp till sex månader
  • Färdig att —använda förblandad med laddningsbuffert
  • Bekvämt —försedd med 1X E-Gel Sample Loading Buffer
  • Exakt —en exakt mängd DNA i varje band
Produktanvändning Den
dubbelsträngade DNA-stegen kan visualiseras på 2 % E-Gel agarosgeler. Stegen är designad med en enhetlig intensitet av DNA-band för en tydlig vy av varje band. En exakt mängd DNA i varje band tillåter ungefärlig kvantifiering av DNA-prover.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •2 x 1 mL E-Gel 50 bp DNA-stege
• 1 mL 1X E-Gel Sample Loading
Buffer Förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C i upp till 6 månader.
Under längre perioder, förvara vid -20 °C.
Koncentration 0,025μ g/μ L
Gel typ Agaros
Klar att ladda Ja
Provladdningsvolym 1 mL
Storleksintervall 50 till 2500 bp
Volym (metrisk) 2 x 1000μ L
Gelkompatibilitet E-Gel™ agarosgeler
Kvantitet 100 ansökningar
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på torr is
Teknologi Individuella DNA-fragment som är kromatografirenade
Produkttyp DNA-stege
Systemtyp E-Gel