Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ 96 High Range DNA Markör
Produktkod. 10338412
Change view
Kvantitet:
100 ansökningar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10338412 100 ansökningar Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10338412 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12352019
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
De E-Gel™ High Range DNA-markör tillhandahålls med μ10 g/ml i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM EDTA, 0,0025 % bromfenolblått, 5 % glycerol; För 100 ansökningar
Lämplig för dimensionering av dubbelsträngat DNA på alla E-Gel™ gelformat
Designad speciellt för tydlig bandseparation på E-Gel™96 geler, denna stege innehåller 5 band i storlek från 400 till 10 000 bp. Denna stege levereras färdigblandad i en optimerad E-Gel-laddningsbuffert. Kompatibel med E-Gel™ , E-Gel™ 48, E-Gel™ 96 geler.
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Frakt skick: Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •2 x 1 mL E-Gel 96 High Range DNA-stege
• 1 mL 1X E-Gel Sample Loading
Buffer Förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C i upp till 6 månader.
Under längre perioder, förvara vid -20 °C.
Koncentration 0,005μ g/μ L
Gel typ Agaros
Klar att ladda Ja
Provladdningsvolym 1 mL
Storleksintervall 400 till 10 000 bp
Volym (metrisk) 2 x 1000μ L
Gelkompatibilitet E-Gel™ agarosgeler
Kvantitet 100 ansökningar
Frakt skick Godkänd för transport i rumstemperatur eller på torr is
Teknologi Individuella DNA-fragment som är kromatografirenade
Produkttyp Högintervall-DNA-markör