Läs mer
Invitrogen™ E-Base™ 90° - Vinkeladapter
Beskrivning
E-Base™ enheter körs E-Gel™ och E-PAGE™ buffertfria, förgjutna agaros- och polyakrylamidgeler. Denna adapter tillåter användning av E-Gel och E-PAGE geler på automatiserade vätskehanteringsarbetsstationer. Adaptern är placerad på den automatiserade arbetsstationen och låter griparen vrida gelerna 90 grader för att passa olika pipettfästen, konfigurationer och teknologier.
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteiner, expression, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | E-SIDA™ , E-Base™ |
| Typ | E-Base Vinkeladapter |
| Kvantitet | 1 adapter |
Endast för forskning. Inte avsett för terapeutisk eller diagnostisk användning av djur eller människor.