Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ EX Agarose Geler
Beskrivning
Kräver
Kräver E-Gel iBase™ Power System för löpning och E-Gel Safe Imager™ Real-Time Transilluminator för realtidsvisning av provmigrering.
Invitrogen E-Gel EX prefabricerade agarosgeler är designade för ultrakänslig och bekväm DNA- och RNA-provelektrofores på så lite som 10 till 20 minuter. Varje E-Gel agarosgelkassett innehåller alla komponenter och fläckar som krävs för effektiv gelseparation och analys, bara –ladda dina prover och kör. E-Gel agarosgeler är idealiska för att analysera PCR-produkter, restriktionsklyvningar och plasmidberedningar, eller för DNA-fragmentbiblioteksanalys. E-Gel agarosgeler är också lämpliga för en snabb kontroll av RNA-prover.
Egenskaper hos E-Gel EX agarosgeler inkluderar:
- Omedelbar installation —förtillverkade E-Gel agarosgeler är redo att användas när du är och kräver ingen gelförberedelse eller ytterligare buffertar
- Högkänslighet —detekterar 1 ng prov-DNA
- Snabb analys —slutför DNA-provseparationen på 10 20 –minuter
- Under-processkontroll —visa DNA-provmigrering i realtid
- Lättåtkomlig provtagning —öppningsbar kassettdesign ger enkel åtkomst i gel för bekväm DNA-provexcision eller överföring till membran
- För DNA och RNA —idealisk för DNA-provanalys och lämplig för snabb kontroll av RNA-prover
Ultrakänslig detektion av DNA
E-Gel EX geler förfärgade med SYBR Guld-DNA-färgning utvecklades för ultimat känslighet och uppvisar upp till 5 gånger högre känslighet än jämförbara geler som innehåller etidiumbromid. Denna överlägsna känslighet gör att du kan använda lägre mängder prov, vilket sparar tid och pengar.
Snabb och bekväm analys
E-Gel EX geler är våra snabbast upplösande agarosgeler, vilket möjliggör provanalys på så lite som 10 20 –minuter. Varje E-Gel agarosgel innehåller agaros, elektroder, SYBR Guld-DNA-färgning och ett buffertlöst jonbytessystem förpackat inuti en torr engångskassett. E-Gel-teknologin kräver inga gel- eller buffertberedningar eller gelsilningssteg. Bara ladda dina prover och kör.
Liveövervakning av DNA-migrering
E-Gel EX agarosgeler är förfärgade med SYBR Gold II DNA-gelfärgning med en excitationsvåglängd i blåljusspektrumet. När den används på E-Gel Power Snap Elektroforesenhet med integrerad blåttljustransilluminator, säker realtidsövervakning av DNA- eller RNA-migrering är möjlig utan risk för ögon eller eventuell skada på provet, till skillnad från UV-belysning.
Snabbkontroll av RNA-prover
Förutom DNA-analys, E-Gel EX geler kan också användas för snabb analys av RNA-prover för att kontrollera deras integritet innan du fortsätter med nedströmsapplikationer.
Enkel åtkomst till gelen
E-Gel-kassetter är designade för bekväm öppning med en gelkniv (kat. nr. EI9010), för enkel borttagning av specifika band eller överföring av gelén till ett membran för southern blot-analys.
Löpning och bildåtergivningsenheter
E-Gel EX geler kräver Invitrogen E-Gel Power Snap Elektroforessystem för gellöpning och visning. Systemet består av en elektroforesanordning och en kamera för snabb och bekväm separation och analys av E-Gel agarosgel.
Finns i en mängd olika gelformat
E-Gel agarosgeler finns i olika gelprocent, fläckar och brunnsformat. E-Gel med 11 brunnar EX agarosgeler finns i 1 %, 2 % och 4 % gelprocent.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibla stegar | E-Gel™ 1 Kb Plus Express Ladder, Century™ -Plus RNA-markörer |
| Innehåll och lagring | • E-Gel™ EX 20-Paks innehåller 20 geler Förvara geler i rumstemperatur. Garanterat hållbar i 3 månader vid korrekt förvaring. |
| Gel Procent | 2 % |
| Gel typ | E-Gel |
| Etikett eller färgämne | SYBR Guld |
| Provladdningsvolym | 20μ L |
| Separationsintervall | 50 till 2000 bp |
| Wells | 11-brunn |
| Separationssätt | Molekylvikt |
| Kvantitet | 20 Geler/Pk. |
| Visa mer |