Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ EX Agarose Geler
Produktkod. p-4926736
Kvantitet:
10 Geler/Pk.
20 Geler/Pk.
Separationsintervall:
100 till 5000 bp
20 till 800 bp
50 till 2000 bp
Gel Procent:
1 %
2 %
4%
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11571186
Brand: Invitrogen™ G401001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kräver
Kräver E-Gel iBase™ Power System för löpning och E-Gel Safe Imager™ Real-Time Transilluminator för realtidsvisning av provmigrering.
Invitrogen E-Gel EX prefabricerade agarosgeler är designade för ultrakänslig och bekväm DNA- och RNA-provelektrofores på så lite som 10 till 20 minuter.
Invitrogen E-Gel EX prefabricerade agarosgeler är designade för ultrakänslig och bekväm DNA- och RNA-provelektrofores på så lite som 10 till 20 minuter. Varje E-Gel agarosgelkassett innehåller alla komponenter och fläckar som krävs för effektiv gelseparation och analys, bara –ladda dina prover och kör. E-Gel agarosgeler är idealiska för att analysera PCR-produkter, restriktionsklyvningar och plasmidberedningar, eller för DNA-fragmentbiblioteksanalys. E-Gel agarosgeler är också lämpliga för en snabb kontroll av RNA-prover.
Egenskaper hos E-Gel EX agarosgeler inkluderar:
  • Omedelbar installation —förtillverkade E-Gel agarosgeler är redo att användas när du är och kräver ingen gelförberedelse eller ytterligare buffertar
  • Högkänslighet —detekterar 1 ng prov-DNA
  • Snabb analys —slutför DNA-provseparationen på 10 20 –minuter
  • Under-processkontroll —visa DNA-provmigrering i realtid
  • Lättåtkomlig provtagning —öppningsbar kassettdesign ger enkel åtkomst i gel för bekväm DNA-provexcision eller överföring till membran
  • För DNA och RNA —idealisk för DNA-provanalys och lämplig för snabb kontroll av RNA-prover
Ultrakänslig detektion av DNA
E-Gel EX geler förfärgade med SYBR Guld-DNA-färgning utvecklades för ultimat känslighet och uppvisar upp till 5 gånger högre känslighet än jämförbara geler som innehåller etidiumbromid. Denna överlägsna känslighet gör att du kan använda lägre mängder prov, vilket sparar tid och pengar.
Snabb och bekväm analys
E-Gel EX geler är våra snabbast upplösande agarosgeler, vilket möjliggör provanalys på så lite som 10 20 –minuter. Varje E-Gel agarosgel innehåller agaros, elektroder, SYBR Guld-DNA-färgning och ett buffertlöst jonbytessystem förpackat inuti en torr engångskassett. E-Gel-teknologin kräver inga gel- eller buffertberedningar eller gelsilningssteg. Bara ladda dina prover och kör.
Liveövervakning av DNA-migrering
E-Gel EX agarosgeler är förfärgade med SYBR Gold II DNA-gelfärgning med en excitationsvåglängd i blåljusspektrumet. När den används på E-Gel Power Snap Elektroforesenhet med integrerad blåttljustransilluminator, säker realtidsövervakning av DNA- eller RNA-migrering är möjlig utan risk för ögon eller eventuell skada på provet, till skillnad från UV-belysning.
Snabbkontroll av RNA-prover
Förutom DNA-analys, E-Gel EX geler kan också användas för snabb analys av RNA-prover för att kontrollera deras integritet innan du fortsätter med nedströmsapplikationer.
Enkel åtkomst till gelen
E-Gel-kassetter är designade för bekväm öppning med en gelkniv (kat. nr. EI9010), för enkel borttagning av specifika band eller överföring av gelén till ett membran för southern blot-analys.
Löpning och bildåtergivningsenheter
E-Gel EX geler kräver Invitrogen E-Gel Power Snap Elektroforessystem för gellöpning och visning. Systemet består av en elektroforesanordning och en kamera för snabb och bekväm separation och analys av E-Gel agarosgel.
Finns i en mängd olika gelformat
E-Gel agarosgeler finns i olika gelprocent, fläckar och brunnsformat. E-Gel med 11 brunnar EX agarosgeler finns i 1 %, 2 % och 4 % gelprocent.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla stegar E-Gel™ 1 Kb Plus Express-stege, Millennium™ RNA-markörer
Innehåll och lagring • E-Gel™ EX 10-Paks innehåller 10
geler Förvara geler i rumstemperatur. Garanterat hållbar i 3 månader vid korrekt förvaring.
Gel Procent 1 %
Gel typ E-Gel
Produkttyp EX Agarose Gel
Provladdningsvolym 20μ L
Separationsintervall 100 till 5000 bp
Typ av fläck SYBR™ Guld
Wells 11-brunn
Separationssätt Molekylvikt
Kvantitet 10 Geler/Pk.
Exempel på bufferttyp Förberedande utan färgämnen, ej förberedande
Provtyp Dubbelsträngat DNA (dsDNA), enkelsträngat RNA, cirkulärt RNA
Frakt skick Rumstemperatur
Well Design Enkel kam