Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ General Purpose Agarose Gels, 2%
:
18 gels
Beskrivning
Innehåller
Contains one multi-pack of 18 gels.
- Ready for use with agarose, electrodes, and DNA stain packaged inside a dry, disposable, UV-transparent cassette
- There are no gels to pour, buffers to make, staining or destaining steps to perform, or gel boxes to assemble
- Offer excellent resolution and clarity in 12 minutes and are excellent for analyzing PCR products, restriction digests, and plasmid preparations
- 12-well, single comb gels
Agarose Gel Electrophoresis, DNA and RNA Purification and Analysis, Nucleic Acid Gel Electrophoresis and Blotting
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Contains one multi-pack of 18 gels. Store at room temperature. |
| Gel Procent | 2% |
| Gel typ | E-Gel |
| Produkttyp | Agarose Gel |
| Wells | 12-well |
| I Gel Dye | Ethidium Bromide |
| Produktlinje | E-Gel |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Well Design | Single Comb |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- E-Gel 2% General Purpose Agarose 18-Pak
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone