Läs mer
Invitrogen™ E-Gel™ 1 Kb Plus DNA-stege
Beskrivning
Innehåller
E-Gel™ 1 Kb Plus DNA Ladder levereras med 0,035 μg/μ L i 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 1 mM EDTA (pH 8,0), 0,0075 % XCFF, 0,05 % tartrazin och 5 % glycerol. Inkluderar μ500 L av E-Gel 1 Kb Plus DNA-stege, tillräckligt för 100 laddningar
De E-Gel™ 1Kb Plus DNA-stege är sammansatt av 20 högrena, dubbelsträngade DNA-band som spänner över 100 baspar till 12 000 baspar. Ladder har 12 jämnt fördelade band från 1Kb till 12Kb, snabborienteringsband på 1 650 baspar som bildar distinkt dubblett med 2Kb-band, och sju band med runda storlekar under 1Kb. E-Gel 1Kb Plus DNA Ladder är speciellt formulerad med minimalt med salter för att prestera exceptionellt bra på E-Gel™ EX förgjutna agarosgeler. Till skillnad från vissa andra DNA-stegar har E-Gel 1Kb Plus DNA-stege designats speciellt för att ha band av runda storlekar som är lätta att komma ihåg. Logisk bandlayout och snabb identifieringsdubblett möjliggör snabba och enkla uppskattningar av bandstorleken vid en överblick.
- Runda bandstorlekar som är lätta att komma ihåg
- Brett storleksområde (100bp 12–Kb)
- Framtagen speciellt för E-Gel EX geler
- Rumstemperaturstabil för enkel förvaring
- Enkel stege passar de flesta behov
- Färdig att använda formulering för E-Gel och E-Gel EX geler
Agarosgelelektrofores, DNA- och RNA-rening och analys, nukleinsyragelelektrofores och blotting
Beställningsinfo
Frakt skick: Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | •2 x 1 mL E-Gel 1 Kb Plus DNA-stege • 1 mL 1X E-Gel Sample Loading Buffer Förvaras i rumstemperatur eller vid 4 °C i upp till 6 månader. Under längre perioder, förvara vid -20 °C. |
| Koncentration | 0,025μ g/μ L |
| Gel typ | Agaros |
| Klar att ladda | Ja |
| Provladdningsvolym | 1 mL |
| Storleksintervall | 100 till 15 000 bp |
| Volym (metrisk) | 2 x 1000μ L |
| Gelkompatibilitet | E-Gel™ agarosgeler |
| Nukleinsyrastruktur | Linjärt DNA |
| Kvantitet | 100 ansökningar |
| Visa mer |