Läs mer
Invitrogen™ Easy-DNA™ gDNA-reningskit
Produktkod. 10750204
Kvantitet:
1 Kit
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10750204
Brand: Invitrogen™ K180001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
De Easy-DNA Satsen innehåller tillräckligt med reagenser –för 15 200 prover, beroende på provstorlek och typ. Detta kit innehåller: 55 ml lösning A (lyslösning), 25 ml lösning B (utfällningslösning), 100 ml TE-buffert, 750 μl musselglykogen (2 mg/ml i sterilt vatten), 750μ l RNase (2mg/ml i sterilt vatten), 750 μl Proteinnedbrytare (5mg/ml i sterilt vatten)
De Easy-DNA™ Kit är ett snabbt och enkelt sätt att isolera högkvalitativt, högmolekylärt genomiskt DNA (gDNA) från ett brett utbud av celler och vävnadstyper.
De Easy-DNA™ Kit är ett snabbt och enkelt sätt att isolera högkvalitativt, högmolekylärt genomiskt DNA (gDNA) från ett brett utbud av celler och vävnadstyper. Provstorlekar kan variera från enstaka hårsäckar upp till 1 gram däggdjursvävnad. Andra prover som testades inkluderar mussvansar, växtblad, jäst och E. coli-celler. Dessa prover ger högkvalitativt DNA med en genomsnittlig storlek mellan 100 200 –kb, vilket är lämpligt för PCR, DNA-hybridisering, konstruktion av genomiskt DNA-bibliotek och andra applikationer.
  • Tillförlitlighet : Högkvalitativt genomiskt DNA från stora eller små prover av celler, vävnad, växt, jäst, E. coli, blod och till och med hårsäckar
  • Enkelhet : För de flesta provtyper behövs endast 4 steg, som vanligtvis kräver mindre än 90 minuter för att isolera högkvalitativt DNA
  • Mångsidighet : Ett kit stöds av optimerade protokoll för olika cell- och vävnadstyper
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring •55 ml lösning A; rumstemperatur
• 25 ml lösning B; rumstemperatur
• 100 ml TE-buffert; rumstemperatur
• 750μ L Musselglykogen; rumstemperatur, eller -°20 C för långtidsförvaring
• 750μ L RNas; rumstemperatur, eller -°20 C för långtidsförvaring
• 750μ L Proteinnedbrytare; rumstemperatur, eller -°20 C för långtidsförvaring
Isoleringsteknik Organisk extraktion
Provtyp Bakterier, Celler, Hårsäckar, Mussvansar, Växt, Vävnad, Virus, Helblod, Jästsvampar
Elueringsvolym 10 till 150μ L
Slutlig produkttyp gDNA
För användning med (applikation) PCR, Southern blotting, sekvensering, nukleinsyramärkning, hybridisering
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Kvantitet 1 Kit
Frakt skick Rumstemperatur
Testtid Upp till 90 min.
Avkastning ≤850μ g
Startmaterial mängd Bakterier:≤ 10 9 celler
Celler: ≤10 8
Hårsäckar: ≤5
mussvansar: 1 cm
växt: ≤50 mg
vävnad: ≤1 g virus
:≤ 750μ
≤ L helblod: 2 ml jäst: 10 ml