Läs mer
Invitrogen™ En Shot™ TOP10 Electrocomp™E. coli
Produktkod. 10082692
Change view
Kvantitet:
11 x 50 μl, 10 reaktioner
21 x 50 μl, 20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10082692 21 x 50 μl, 20 reaktioner 20 reaktioner
10423792 11 x 50 μl, 10 reaktioner Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10082692 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C404052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5440.00 SEK
    4895.65 SEK / 20 reaktioner
    Save 544.35 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett skott TOP10 ElectrocompE. coli -celler är idealiska för högeffektiv kloning och plasmidförökning. Tillhandahålls med en omvandlingseffektivitet på> 1 x 10 10 cfu/μ g supercoiled DNA tillåter dessa celler stabil replikering av plasmider med högt kopietal.
One Shot TOP10 Electrocomp E. coli-celler är idealiska för högpresterande kloning och plasmidförökning. Med en transformationseffektivitet på >1 x 10cfu / μg supercoilat DNA möjliggör dessa celler stabil replikation av plasmider med högt kopiantal antal plasmider. TOP10 Electrocomp E. coli-celler omvandlas via elektroporation och uppnår högre transformationseffektivitet än kemiskt kompetenta celler. De kan därför användas i mer utmanande tillämpningar, inklusive kloning av låga mängder DNA eller cDNA och gDNA-bibliotekskonstruktion.
TOP10 E. coli-celler är genetiskt lika DH10B stammen men har rapporterats vara mer motståndskraftiga mot stresstillstånd som osmotisk chock och stress med surt pH. Dessa celler bär mutationer i det metyleringsberoende restriktionssystemet (mcrA, mcrBC och mrr) som gör att de kan klona både prokaryot och eukaryot genomiskt DNA, samt effektivt rädda plasmider från eukaryota genomer. Likt andra DH-stammar TOP10 har den lacZΔM15-genotypen, vilket möjliggör blå-vit screening på plattor som innehåller antingen X-Gal eller Bluo-Gal.
One Shot TOP10 Electrocomp E. coli-celler erbjuder:
  • Transformationseffektivitet på >1 x 1010 cfu/μg
  • hsdR för effektiv transformation av ommetylerat DNA från PCR-förstärkningar
  • mcrA för effektiv transformation av metylerat DNA från genomiska preparat
  • lacZΔM15 för blå/vit färgscreening av rekombinanta kloner
  • endA1 för renare DNA-preparat och bättre resultat i senare applikationer tack vare eliminering av ospecifik nedbrytning av endonukleas I
  • recA1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i klonat DNA
Lättanvänd One Shot-format
TOP10 Kemiskt kompetenta E. coli-celler levereras i det bekväma, enkelreaktionsbaserade One Shot-formatet. Enkelrörsformatet tillåter att alla steg i transformationsprotokollet, upp till plätering, sker i samma rör, vilket hjälper till att spara tid och förhindra kontaminering.
Genotyp
F–mcrA Δ(mrr-hsd RMS-mcr BC) φ80lacZΔM15Δ lacX74 recA1 araD139 Δ(ara-leu)7697 galU galK rpsλ – L(StrR) slutA1 nupG
Hitta den sort och format som passar dina behov
Vi erbjuder andra DH-stammar i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat.
Elektroporationscuvetter med 0,1 cm (Cat. Nr. P41050), 0,2 cm (Kat. Nej. P45050), och 0,4 cm (Cat. Nej. P46050) finns luckor.
Töjningen TOP10 finns i flera MultiShot format för högkapacitetsapplikationer.
Utforska medieformat för bakterietillväxt.
Observera: TOP10 celler kräver inte IPTG för att inducera uttryck från lacpromotorn. En högspänningselektroporationsapparat krävs.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Elektrokompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrA )
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 10 cfu/μ g)
Innehåll och lagring •Ett skott TOP10 ElectrocompE. coli (21 x 50μ L)
Butik på– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L)
Butik på– 20 °C.
• SOC Medium (6 ml)
Förvara i rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Ja (streptomycin)
Kloning av instabilt DNA Nej
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Plasmid Kan användas för plasmider> 20 kb
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA13 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje One Shot
Kvantitet 21 x 50 μl, 20 reaktioner