Läs mer
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH10B Celler
Produktkod. 11503127
Change view
Kvantitet:
5 x 100μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11503127 5 x 100μ L Paket med 5
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11503127 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18290015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5340.00 SEK
    4966.65 SEK / Paket med 5
    Save 373.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
ElectroMAX DH10B Celler: 5 flaskor, μ100 L vardera, pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μinjektionsflaska, 50 L, SOC-medium: 2 flaskor, 6 ml vardera
Kräver
En högspänningselektroporationsapparat som kan generera fältstyrkor på 16 kV/cm
ElectroMAX DH10B Celler är elektrokompetenta E. coli -celler som erbjuder den högsta transformationseffektiviteten av> 1 x 10 10 cfu/μ g plasmid-DNA.
ElectroMAX DH10B Celler är elektrokompetenta E. coli -celler som erbjuder den högsta transformationseffektiviteten av> 1 x 10 10 cfu/μ g plasmid-DNA. Den höga transformationseffektiviteten gör dessa celler idealiska för kloning av både prokaryot och eukaryot genomiskt DNA och effektiv plasmidräddning från eukaryota genom.
ElectroMAX DH10B Celler är lämpliga för konstruktion av genbanker, generering av cDNA-bibliotek med användning av plasmidhärledda vektorer och för situationer när DNA är begränsat. De är idealiska för tillämpningar som kräver hög transformationseffektivitet, såsom med cDNA- eller gDNA-bibliotekskonstruktion.
ElectroMAX DH10B Celler ger:
• Högeffektiv transformation för att maximera kloner
• Förbättrade genetiska markörer för cDNA- eller gDNA-kloningsförmåga
ElectroMAX DH10B Cellfunktioner
•Φ 80 lac Z ΔM15 markör som gerα -komplettering avβ -galaktosidasgen som tillåter blå/vit screening på agarplattor som innehåller X-gal eller Bluo-gal
•mcr En genotypmarkör och mcr BC, mrr -deletion som tillåter kloning av DNA som innehåller metylcytosin och metyladenin
•End A1-mutation som möjliggör ökat plasmidutbyte och
kvantitet Genotyp
F -mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)Φ 80 lac ΔZ M15Δlac X74 rec A1 end A1 ara ΔD139 ( ara , leu )7697 gal U gal Kλ-rps L nup
G Få mer detaljerad information om specifika genotyper och genetiska markörer för våra E. coli- kompetenta celler.
Hitta den stam och det format du behöver
DH10B celler finns tillgängliga i både elektrokompetenta och kemiskt kompetenta format.
ElectroMax DH10B T1R-celler (kat. nr. 12033015) och MegaX DH10B T1 RElectrocomp Celler (kat. nr. C640003) erbjuder fördelen med T1- och T5-fagresistens.
Obs: En högspänningselektroporeringsapparat som kan generera fältstyrkor på 16 kV/cm krävs.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Elektrokompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrA )
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g)
Innehåll och lagring • ElectroMAX DH10B Celler (5 x 100μ L)
Lagra behöriga celler på– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L)
Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C.
• SOC-medium (2 x 6 ml)
Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Ja (streptomycin)
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Plasmid Kan användas för plasmider> 20 kb
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje ElectroMAX
Kvantitet 5 x 100μ L