Läs mer
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH10B T1 fagresistenta kompetenta celler
Produktkod. 12007519
Change view
Kvantitet:
5 x 100μ L
Förpackningsstorlek:
0.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12007519 5 x 100μ L 0.5ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 12007519 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12033015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5600.00 SEK
    5431.65 SEK / 0.5ml
    Save 168.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
ElectroMAX DH10B T1 fagresistenta celler: 5 flaskor, μ100 L vardera, pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μinjektionsflaska, 50 L, SOC-medium: 2 flaskor, 6 ml vardera
ElectroMAX DH10B T1 fagresistenta kompetenta celler erbjuder transformationseffektiviteter som är bland de högsta vi erbjuder och kan överstiga 1 x 10 10 cfu/μ g plasmid-DNA i effektivitet.
ElectroMAX DH10B T1 fagresistenta kompetenta celler erbjuder transformationseffektiviteter som är bland de högsta vi erbjuder och kan överstiga 1 x 10 10 cfu/μ g plasmid-DNA i effektivitet. De är idealiska för tillämpningar som kräver högeffektiv transformation, inklusive cDNA- och gDNA-bibliotekskonstruktion.
ElectroMAX DH10B celler:
• Maximera utbytet av transformanter från begränsade kloningsprodukter
• Tillåt effektiv kloning av metylerat DNA
• Är resistenta mot T1- och T5-bakteriofager
• Stöd blå/vit screening avα -komplettering på plattor som innehåller X-Gal eller Bluo-Gal
• Leverera högutbytesplasmidpreparat för nedströmsapplikationer
Fagresistenta representativa bibliotek från en enda transformation
Ton A-mutationen i DH10B celler ger resistens mot bakteriofager T1 och T5, vilket skyddar värdefulla bibliotek mot kontaminering. Dessutom gör mutationer i det metyleringsberoende restriktionssystemet ( mcr A, mcr BC och mrr ) ElectroMAX DH10B T1 fagresistenta celler idealiska för konstruktion av genomiska bibliotek av både prokaryot och eukaryot genomiskt DNA och möjliggör effektiv plasmidräddning från eukaryota genom. ElectroMAX DH10B T1 fagresistenta celler är lämpliga för konstruktion av genbanker, för generering av cDNA-bibliotek med användning av plasmidhärledda vektorer och för situationer då DNA är begränsande. Denna stam har ocksåΦ 80 lac Z ΔM15 genotyp, vilket ger möjlighet till blå/vit screening på plattor som innehåller antingen X-Gal eller Bluo-Gal. Slutligen, slutet A1 mutation gör DH10B en utmärkt vehikel för att amplifiera plasmid-DNA för efterföljande extraktion och rening.
Genotyp
F -mcr AΔ ( mrr - hsd RMS- mcr BC)Φ 80 lac ΔZ M15Δlac X74 rec A1 end A1 ara ΔD139 ( ara , leu )7697 gal U gal Kλ-rps L nup G ton
A Hitta den belastning och format som passar dina behov
• DH10B celler finns tillgängliga i både elektrokompetenta och kemiskt kompetenta format.
• ElectroMAX DH10B celler (kat. nr. 18290015) är lämpliga för cDNA- eller gDNA-bibliotekskonstruktion men är inte resistenta mot T1- och T5-faginfektion.
• MegaX DH10B T1 RElectrocomp Celler (kat.nr. C640003) har den högsta transformationseffektiviteten (> 3 x 10 10 cfu/μ g plasmid-DNA) och erbjuder också fördelen med T1- och T5-fagresistens.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Elektrokompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrA )
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g)
Innehåll och lagring • ElectroMAX DH10B T1 fagresistenta celler (5 x 100μ L)
Lagra behöriga celler på– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L)
Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 6 ml)
Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur.
.
Antibiotikaresistens bakterie Ja (streptomycin)
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Plasmid Kan användas för plasmider> 20 kb
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Ja
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje ElectroMAX
Kvantitet 5 x 100μ L