Läs mer
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH12S-celler
Beskrivning
ElectroMAX DH12S-celler, ett derivat av DH10B celler, är lämpliga för transformation genom elektroporering. De kan användas för produktion av enkelsträngat (ss)DNA och i procedurer som kräver hög transformationseffektivitet, såsom generering av cDNA, genomiska och subtraktiva cDNA-bibliotek.
Fördelar med ElectroMAS DH12S kompetenta celler
• Maximera utbytet av transformanter med små mängder DNA
• Högavkastande plasmidproduktion
• Förmåga att skapa representativa genomiska bibliotek
Optimerad stam för ssDNA-produktion
DH12S-stammen är endA + , vilket möjliggör produktion av ssDNA med mindre kontaminering av dubbelsträngat (ds)DNA. Lacken på F´ episom möjliggör reglerbart uttryck från lac-promotorn. De flesta E. coli -stammar som används vid kloning av genomiskt DNA har intakta systemen som begränsar DNA som innehåller metylerade cytosin- och adeninrester (kodas av generna mcr A, mcr B, mcr C och mrr ). Sådana vildtypssystem har eliminerats i DH12S-stammen, vilket möjliggör konstruktion av mer representativa genomiska bibliotek och användning i mer effektiva plasmidräddningsprocedurer. M13KO7-hjälparfagen tillhandahålls för produktion av ssDNA och används tillsammans med DH12S-celler i arbetsflöden för antikroppsupptäckt (t.ex. screening av Ab-bibliotek med hjälp av panoreringsmetoden).
ElectroMAX DH12S Cells erbjuder:
• >1 x 10 10 transformanter/μ g effektivitet med elektroporering för oöverträffade kloningsresultat
• En unik genotyp för att stödja produktion av exceptionellt rent enkelsträngat DNA
• Stabil F´ episom för att eliminera behovet av tillväxt på minimal media
• Bättre sekvensrepresentation eliminerar mcr A, mcr BC, mrr , hsdRMS begränsningssystem
• Blå/vit screening av rekombinanta kloner på grund av lac ΔZ M
•15 Färdig att använda M13KO7 hjälparfag för enkelsträngad DNA-produktion
Obs: En högspänningselektroporationsapparat krävs.
Genotyp 80 l
φΔacZ M15 Δmcr AΔ ( mrr-hsd RMS- mcr BC) ara D139Δ ( ara-leu )7697Δ ( lac X74 gal U gal K rps L(Str R ) nup G rec A1 / F′ [ pro AB+ lac I q Z ΔM15 Tn 10(Tet R )]
Hitta den belastning och det format som passar dina behov
• DH10B Celler, moderstammen av DH12S, finns i både elektrokompetenta och kemiskt kompetenta format.
• MAX Efficiency DH5 F αIQ-´kompetenta celler (kat.nr. 18288019) kan användas för ssDNA-produktion och kommer med M13mp18 RF-DNA-kontroll och är kemiskt kompetenta celler.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Elektrokompetenta celler |
| Innehåller F' Episome | Ja |
| Förbättrar plasmidkvaliteten | Nej |
| Kloning av metylerat DNA | Ja ( mcrA ) |
| Transformationseffektivitetsnivå | Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g) |
| Innehåll och lagring | • ElectroMAX DH12S-celler (5 x 100μ L) • pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L) • M13KO7 Hjälparfag (2 x 1 mL) Butik på– 80 °C. •SOC Medium (2 x 6 ml) Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur. |
| Antibiotikaresistens bakterie | Ja (Streptamycin, Tetracyklin) |
| Kloning av instabilt DNA | Ej lämplig för kloning av instabilt DNA |
| Blå/vit screening | Ja ( lacZ ΔM15 ) |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Låg |
| Visa mer |