Läs mer
Invitrogen™ ElectroMAX™ DH5α -E Kompetenta celler
Produktkod. 11578646
Change view
Kvantitet:
5 x 100μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
11578646 5 x 100μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11578646 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11319019
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
ElectroMAX DH5α -E-kompetenta celler: 5 flaskor, μ100 L vardera, pUC19 DNA (10pg/μ L): 1 μinjektionsflaska, 50 L, SOC-medium: 2 flaskor, 6 ml vardera
ElectroMAX DH5α -E Kompetenta celler härrör från DH5α stam och är lämpliga för transformation genom elektroporering.
ElectroMAX DH5α -E Kompetenta celler härrör från DH5α stam och är lämpliga för transformation genom elektroporering. Det är utmanande att uppnå hög transformationseffektivitet genom elektroporering med standarden DH5α stam (kemisk transformation är mer effektiv) sålunda introducerades ytterligare mutationer för att skapa DH5α -E stam som kan nå> 1 x 1010 effektivitet genom elektroporering med icke-mättande mängder DNA. Genom att använda denna stam kan 10 till 50 gånger större koloniantal erhållas i en enda transformation än att använda den kemiskt kompetenta DH5α celler. Därför DH5α -E kompetenta celler är idealiska för utmanande tillämpningar, såsom generering av cDNA-bibliotek eller i transformationer med begränsad DNA-inmatning.
ElectroMAX DH5α -E-kompetenta celler delar flera viktiga genetiska egenskaper. De bär på hsd R-mutationen för att förhindra restriktion av främmande DNA och slut- A1-mutationen som ökar utbytet av plasmid-DNA framställt med miniprep-protokoll. lac Z ΔM15 markören gerα -komplettering avß -galaktosidasgenen, som tillåter blåvit screening på agarplattor innehållande X-gal eller Bluo-gal. DH5α -E tillåter effektiv transformation av stora plasmider och kan även fungera som en värd för M13mp-kloningsvektorer om en gräsmatta med DH5 αF ′IQ tillhandahålls för att tillåta plackbildning. Vi rekommenderar inte att använda denna stam för direkt kloning av metylerat genomiskt DNA.
ElectroMAX DH5α -E Competent Cell funktioner
• Kraftigt ökat plasmidutbyte och kvalitet på grund av Änd A1-mutation
• Högeffektiv transformation med plasmider 30 kb i storlek
• Blå/vit screening av rekombinanta kloner på grund av lac Z ΔM15
•Säkerställd insättningsstabilitet på grund av rec A1-mutation
hsdR för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-applikationer
Obs:
En högspänningselektroporationsapparat krävs.
Genotyp F
φ 80 lac Z M15ΔΔ ( lac ZYA- arg F)U169 rec A1 end A1 hsd R17(r K , m K+ ) galpho A sup E44λ - thi -1 gyr A96 rel A1
Genetiska markörbeskrivningar
Hitta stammen och formatet som passar dina behov
• DH-stammar finns i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat.
• Utforska Multishot-format för applikationer med hög genomströmning.
• MAX Efficiency DH5 F αIQ ´Competent Cells (kat. nr. 18288019) finns tillgängliga i kemiskt kompetent format.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Elektrokompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Nej
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 9 cfu/μ g)
Innehåll och lagring • ElectroMAX DH5α -E kompetenta celler (5 x 100μ L)
Lagra behöriga celler på– 80 °C.
• pUC19 DNA (50μ L vid 10 pg/μ L)
Lagra pUC19 DNA vid– 20 °C.
• SOC Medium (2 x 6 ml)
Store SOC Medium vid °4 C eller rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Nej
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lacZ ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Plasmid Kan användas för plasmider> 20 kb
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje ElectroMAX
Kvantitet 5 x 100μ L