Läs mer
Invitrogen™ ElectroMAX™A. tumefaciens LBA4404-celler
Produktkod. 10443022
Change view
Kvantitet:
5 x 40μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10443022 5 x 40μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10443022 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 18313015
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Agrobacterium -celler som har förberetts speciellt för transformation genom elektroporering
  • Innehåller avväpnad Ti-plasmid pAL 4404, som endast har vir- och ori- regionen av Ti-plasmiden
  • Används för att transformera olika växtarter, inklusive tobak och Arabidopsis, med hög effektivitet
  • Transformationseffektivitet:> 5x10 6
  • Elektrokompetent
Inte kompatibel med hög genomströmning (manuell)
Kloning, Transformation
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Rör
Produkttyp Tumefaciens Cell
Innehåll och lagring Förvaras i ultrakall frys (-68 till -85 °C).
Bakterie- eller jäststam A. tumefaciens LBA4404
Blå/vit screening Nej
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel (manuell)
Art A. tumefaciens
Frakt skick Torr is
Kvantitet 5 x 40μ L
Produktlinje ElectroMAX