Läs mer
Invitrogen™ Elektroporationskyvetter, 0,1 cm
Produktkod. 10573273
Change view
Kvantitet:
50 styck
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10573273 50 styck Paket med 50
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10573273 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P41050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3150.00 SEK
    2929.65 SEK / Paket med 50
    Save 220.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Elektroporation använder korta elektriska högspänningspulser för att övervinna cellmembranet och introducera DNA direkt i cellerna. Dessa kyvetter är speciellt utformade för att uppnå hög DNA-transformationseffektivitet under införandet av DNA i bakterie-, jäst-, svamp- och däggdjursceller.
Elektroporation använder korta elektriska högspänningspulser för att övervinna cellmembranet och introducera DNA direkt i cellerna. Dessa kyvetter är speciellt utformade för att uppnå hög DNA-transformationseffektivitet under införandet av DNA i bakterie-, jäst-, svamp- och däggdjursceller.
Våra elektroporeringskyvetter är precisionstillverkade av material av högsta kvalitet för att säkerställa optimala och reproducerbara transformationsresultat.
Elektroporeringskyvettfunktioner
• Kompatibel med praktiskt taget alla vanliga elektroporeringsanordningar
• Gammabestrålad och individuellt förpackad för att säkerställa sterilitet
• Färgkodad snäpplock för enkel identifiering av gapstorlek (vitt lock för 0,1 cm kyvett)
Notera: Elektroporationskyvetter rekommenderas för användning med alla våra elektroporeringskompetenta celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Elektroporationsanordning
Produkttyp Elektroporeringskyvett
Diameter (metrisk) 0.1 cm
Kvantitet 50 styck
Innehåll och lagring •50 st individuellt förpackade, sterila kyvetter
Förvara i rumstemperatur.