Läs mer
Invitrogen™ Elektroporationskyvetter, 0,4 cm
Beskrivning
Elektroporation använder korta elektriska högspänningspulser för att övervinna cellmembranet och introducera DNA direkt i cellerna. Dessa kyvetter är speciellt utformade för att uppnå hög DNA-transformationseffektivitet under införandet av DNA i bakterie-, jäst-, svamp- och däggdjursceller.
Våra elektroporeringskyvetter är precisionstillverkade av material av högsta kvalitet för att säkerställa optimala och reproducerbara transformationsresultat.
Elektroporeringskyvettfunktioner
• Kompatibel med praktiskt taget alla vanliga elektroporeringsanordningar
• Gammabestrålad och individuellt förpackad för att säkerställa sterilitet
• Färgkodad snäpplock för enkel identifiering av gapstorlek (röd mössa för 0,4 cm kyvett)
Notera: Elektroporationskyvetter rekommenderas för användning med alla våra elektroporeringskompetenta celler.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Elektroporationsanordning |
| Produkttyp | Elektroporeringskyvett |
| Diameter (metrisk) | 0.4 cm |
| Kvantitet | 50 kyvetter/påse |
| Innehåll och lagring | •50 st individuellt förpackade, sterila kyvetter Förvara i rumstemperatur. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |