Läs mer
Invitrogen™ EveryPrep™ Universal vakuumfördelare
Beskrivning
De EveryPrep™ Universal Vacuum Manifold är designad för snabb manuell rening av nukleinsyror. Den erbjuder möjligheten att direkt eluera från grenröret med den nya ChargeSwitch™ Pro Filter Plasmid Mini, Midi och Maxi Kits och även många andra konkurrenter' vakuumassisterad spinnkolonnförberedelser och filterplattor. De EveryPrep™ Universal vakuumförgreningsrör ersätter och konsoliderar alla tidigare samlingsrör till en platsbesparande bänkenhet. Förgreningsröret reducerar provhanteringen till ett minimum genom att tillåta direkt parallell och samtidig bearbetning av upp till 96 prover med hjälp av uppsamlingsplattor, djupbrunnsblock eller mikrorör. Användningen av vakuum eliminerar behovet av tidskrävande centrifugering. Förgreningsröret kommer att bestå av en dubbelkammarkonstruktion gjord av aluminium med utbytbara toppplattor av en luer-lock gängad toppplatta, en 96-brunnars toppplatta, en minikolonnelueringsplatta och en maxikolonnelueringsplatta.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vakuumgrenrör |
| Innehåll och lagring | 1 vakuum grenrör. Förvaras vid rumstemperatur. |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Frakt skick | Rumstemperatur |