Läs mer
Invitrogen™ Expressway™Lumio™ Uttrycks- och detektionssystem, utan vektor
Beskrivning
Innehåller
E. coli slyD- extrakt, 2,5X IVPS E. coli reaktionsbuffert, T7 enzymblandning, foderbufferten, 19 aminosyror mix, metionin, en kontrollplasmid, DNAse/RNAse-fritt vatten och en Lumio Green Detection Kit för 20 reaktioner i realtid eller 100 applikationer i gel. Utöver dessa komponenter, N-term Expressway Lumio kitet innehåller också 6 μg av pEXP3-DEST vektorn och C-term Expressway Lumio kit 6 g μav pEXP4-DEST vektorn.
- Dra nytta av Lumio igenkänningssekvens, liten, sex aminosyror sekvens (Cys-Cys-Pro-Gly-Cys-Cys)
- Lumio detektionsreagens binder igenkänningssekvens med hög specificitet och affinitet, vilket resulterar i en ljus fluorescerande signal för proteinproduktionsanalys i realtid och omedelbar proteindetektion i gel
- Specialiserat E. coli- lysat, härlett från sly D-mutant, eliminerar ospecifik bindning av Lumio Grönt detektionsreagens till endogent SlyD-protein och ger optimal bakgrund för detektion av rekombinanta proteiner
Cellfritt proteinuttryck för funktionell analys, cellfritt (in vitro) uttryck, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, Lumio Detektion, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Lumio Expression och detektionssystem |
| Innehåll och lagring | De Expressway™ Lumio™ Expression och detektionssysteminkluderar E. coli slyD- extraktet, 2,5X IVPS E. coli reaktionsbuffert, T7 enzymblandning, foderbufferten, 19 aminosyror mix, metionin, en kontrollplasmid, DNAse/RNAse-fritt vatten och en Lumio™ Green Detection Kit för 20 reaktioner i realtid eller 100 applikationer i gel. Utöver dessa komponenter, N-termenExpressway™ Lumio™Kit innehåller även 6μ g av pEXP3-DEST vektorn och C-termenExpressway™ Lumio™kit 6μ g av pEXP4-DEST vektorn. Förvara vektorerna och detektionsreagenset vid -20 °C. Förvara alla andra komponenter vid -80 °C. Garanterat hållbar i 6 månader vid korrekt förvaring. |
| Detekteringsplats | In-Gel Detektion |
| Uttryckt proteintyp | Vattenlösligt protein |
| Uttryckssystem | Cellfri |
| Uttrycksmekanism | Cellfritt uttryck |
| Kvantitet | 1 kit |
| Produktlinje | Expressway, Lumio |