Läs mer
Invitrogen™ Flp-in™ -293 Celllinje
Beskrivning
Innehåller
1 x 107 celler levereras frysta i 1 ml 90 % komplett medium och 10 % DMSO. Celler måste förvaras i flytande kväve.
Flp-In 293 cellinje är designad för snabb generering av stabila cellinjer som säkerställer hög nivå av uttryck av ditt protein av intresse från en Flp-In uttrycksvektor. Riktad integration av en Flp-In expressionsvektor säkerställer högnivåuttryck av din gen av intresse. Flp-In-293-cellinje skapades genom att transfektera modercellinjerna med pFRT/lacZeo och selektera för stabilt zeocin™ - resistenta kloner. Flp-In-293-celler fungerar bra med Flp-In vektorer som uttrycker en gen från CMV-promotom (t.ex. pcDNA 5/™FRT, pcDNA5/FRT/V5-His-TOPO™ , och pSecTag/FRT/V5-His-TOPO
Konstitutivt uttryck, däggdjursuttryck, däggdjursexpressionscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, målinriktad integration
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 1 x 10E7-celler levereras frysta i 1 ml 90 % komplett medium och 10 % DMSO. Celler måste förvaras i flytande kväve. Cellerna är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Celllinje | Flp-In-293 |
| Art | Människa |
| Antal celler | 1 mL |
| Produktlinje | Flp-In |
| Kvantitet | 1 ml |