Läs mer
Invitrogen™ Flp-in™ -3T3 cellinje
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
3 x 10 ^ celler levereras frysta i 1 ml 90 % komplett medium och 10 % DMSO.
- Dessa celler innehåller ett enda stabilt integrerat FRT-ställe vid transkriptionellt aktivt genomiskt lokus
- Riktad integration av Flp-Inexpression-vektor säkerställer högnivåuttryck av gen av intresse
- Skapat genom att transfektera modercellinjer med pFRT/ lac Zeo och selektera för stabilt Zeocin™ -resistenta kloner
- Flp-In-3T3-celler tenderar att nedreglera CMV-promotorn
Konstitutivt uttryck, däggdjursuttryck, däggdjursexpressionscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, målinriktad integration
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 3 x 10 ^ celler tillhandahålls frysta i 1 ml 90% komplett medium och 10% DMSO. Celler måste förvaras i flytande kväve. Cellerna är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Celllinje | Flp-in™ -3T3 |
| Art | Mus |
| Protein Tag | pSec |
| Kvantitet | 1 mL |
| Produktlinje | Flp-In |