Läs mer
Invitrogen™ Flp-in™ -CHO Cell Line
Produktkod. 10153812
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10153812 1 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10153812 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R75807
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
3 x 10 ^ celler levereras frysta i 1 ml 90 % komplett medium och 10 % DMSO.
Designad för snabb generering av stabila cellinjer som uttrycker protein av intresse från Flp-In uttrycksvektor
  • Dessa celler innehåller ett enda stabilt integrerat FRT-ställe vid transkriptionellt aktivt genomiskt lokus
  • Riktad integration av Flp-Inexpression-vektor säkerställer högnivåuttryck av gen av intresse
  • Skapat genom att transfektera modercellinjer med pFRT/ lac Zeo och selektera för stabilt Zeocin™ -resistenta kloner
  • Flp-In-CHO-cellinjen skapades genom transfektering CHO celler med pFRT/ lac Zeo2 och selektering för Zeocin™ -resistenta kloner
  • Flp-In-CHO-cellinjer fungerar bra med Flp-In vektorer som uttrycker gen från CMV-promotor (pcDNA 5/™FRT, pcDNA5/FRT/V5-His-TOPO™ , och pSecTag/FRT/V5-His-TOPO™ )
Konstitutivt uttryck, däggdjursuttryck, däggdjursexpressionscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, målinriktad integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 3 x 10 ^ celler tillhandahålls frysta i 1 ml 90% komplett medium och 10% DMSO. Celler måste förvaras i flytande kväve. Cellerna är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Celllinje Flp-in™ -CHO Cell Line
Art Hamster
Protein Tag pSec
Kvantitet 1 ml
Produktlinje Flp-In