Läs mer
Invitrogen™ Flp-In™ T-REx™ 293 Celllinje
Produktkod. 10514593
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10514593 1 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10514593 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R78007
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
1 x 107 celler levereras frysta i 1 ml 90 % komplett medium och 10 % DMSO. Celler måste förvaras i flytande kväve.
Celler innehåller ett enda stabilt integrerat FRT-ställe vid transkriptionellt aktivt genomiskt lokus
Däggdjursuttryck, däggdjursexpressionscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reglerat uttryck, målinriktad integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 flaska med 1 x 107 celler levereras frysta i 1 ml 90 % komplett medium och 10 % DMSO. Celler måste förvaras i flytande kväve. Cellerna är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Celllinje Flp-In T-Rex 293
Art Människa
Produktlinje Flp-In, T-REx
Kvantitet 1 ml