Läs mer
Invitrogen™ Flp-In™ T-REx™ Core Kit
Produktkod. 10173712
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10173712 1 kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10173712 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K650001
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
pFRT/lacZeo: 20 μg, lyofiliserad i TE, pcDNA6/TR: 20 μg, lyofiliserad i TE, pOG44: 20 μg, lyofiliserad i TE, pcDNA5/FRT/TO: 20 μg, lyofiliserad i TE, pcDNA5/FRT/TO/CAT: 20 μg, lyofiliserad i TE, CMV Forward Primer (21-mer): 2 μg, lyofiliserad i TE, BGH Reverse Primer (18-mer): 2 μg, lyofiliserad i TE, Tetracyklin: 5g
Tillåter generering av stabila däggdjurscellinjer som uppvisar tetracyklin-inducerbart uttryck av gen av intresse från specifik genomisk plats
  • När Flp-InT-REx-värdcellinje som innehåller integrerat FRT-ställe har skapats, är efterföljande generering av Flp-InT-REx-cellinjer som uttrycker gener av intresse snabb och effektiv
  • Tillåter generering av isogena, inducerbara stabila cellinjer
  • Tillåter polyklonalt urval av stabila expressionscellinjer
  • För att generera Flp-InT-REx värdcellinje för uttryck av gen, kommer först sekventiellt att transfektera däggdjurscellinje med pFRT/ lac Zeo och pcDNA6/TR, som båda integreras slumpmässigt och oberoende i värdgenomet
  • Förra innehåller FRT-ställe (för homolog intermolekylär rekombination) strax nedströms från startkodonet i lacZ-Zeocin fusion
  • Den senare uttrycker konstitutivt tetracyklinrepressorn, vilket gör det möjligt att reglera aktiviteten hos TetO 2 -promotorn
  • Nästa steg i att generera inducerbar cellinje är att samtransfektera pOG44- och pcDNA5/FRT/TO-vektorerna, av vilka den senare innehåller en intressant gen under kontroll av tetracyklinreglerad CMV/ TetO2 -promotor, till värdcellinjen
  • Homolog rekombination mellan FRT-ställen i pcDNA5/FRT/TO och på värdcellskromosomen, katalyserad av Flp-rekombinas uttryckt från pOG44, genererar derivatcellinjer i vilka genen har integrerats stabilt i värdcellskromosomen
  • Dessa celler kan selekteras och underhållas med användning av hygromycin- och blasticicinresistens förvärvad som en följd av rekombinationshändelse
Däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reglerat uttryck, målinriktad integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Leveranstyp Transfektion
Inducerande medel Tetracyklin
Promotor CMV/TO
Produkttyp Flp-In Core Kit
Urvalsagent (eukaryot) Zeocin™ , Blasticidin, Hygromycin
Innehåll och lagring Varje kit innehåller följande komponenter:
•pFRT/lacZeo: 20μ g, lyofiliserad i TE
• pcDNA6/TR: 20μ g, lyofiliserad i TE
• pOG44: 20μ g, lyofiliserad i TE
• pcDNA5/FRT/TO: 20μ g, lyofiliserad i TE
• pcDNA5/FRT/TO/CAT: 20μ g, lyofiliserad i TE
• CMV Forward Primer (21-mer): 2μ g, lyofiliserad i TE
• BGH Reverse Primer (18-mer): 2μ g, lyofiliserad i TE
• Tetracyklin: 5 g
Satsen skickas i rumstemperatur. Förvara vektorer och primrar vid -20 °C. Förvara tetracyklin vid 4 °C, skyddat från ljus.
Protein Tag Otaggad
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 1 kit
Vektor pFRT
Produktlinje Flp-In, T-REx
För användning med (applikation) Reglerat uttryck