Läs mer
Invitrogen™ pcDNA ™5/FRT/TO Vector Kit
Produktkod. 11580856
Change view
Kvantitet:
20μ g
Förpackningsstorlek:
20µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11580856 20μ g 20µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580856 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer V652020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
20 μg av vardera: pcDNAFRT/TO- och pcDNAFRT/TO/CAT-vektorer.
5,1 kb inducerbar expressionsvektor har flera kloningsställen med 10 unika restriktionsställen för att underlätta kloningsgenen av intresse
  • Kontrollplasmid, pcDNA5/FRT/TO/CAT, ingår också för användning som positiv kontroll för transfektion och uttryck i valbar cellinje
  • Hybrid humant cytomegalovirus (CMV)/TetO2-promotor för högnivå, tetracyklinreglerat uttryck av gen av intresse i ett stort antal däggdjursceller
  • FLP Recombination Target (FRT) plats för Flp-rekombinas-medierad integration av vektor i Flp-InT-REx-värdcellinjen
  • Hygromycinresistensgen för selektion av stabila cellinjer
Däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, reglerat uttryck, målinriktad integration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Leveranstyp Transfektion
Inducerande medel Tetracyklin
Promotor CMV/TO
Produkttyp Flp-In/T-REx systemuttrycksvektor
Urvalsagent (eukaryot) Hygromycin
Innehåll och lagring Innehåller 20μ g av varje: pcDNA ™FRT ⁄TO och pcDNA ™FRT ⁄TO ⁄CAT vektorer. Lagra båda vektorerna vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Protein Tag Otaggad
Kloningsmetod Restriktionsenzym/MCS
Kvantitet 20μ g
Vektor pcDNA
Produktlinje Flp-In, T-REx, pcDNA
För användning med (applikation) Reglerat uttryck