Läs mer
Gibco™ FreeStyle™ 293-F celler
Beskrivning
Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, lågprotein, reducerade tillväxtfaktorer, reducerat serum, xenofritt. FreeStyle 293-F-cellinjen är härledd från 293-cellinjen och är avsedd för användning med FreeStyle MAX 293 Expression System eller FreeStyle 293 Expression System. FreeStyle 293-F-celler är anpassade till suspensionskultur i FreeStyle 293 Expression Medium. Frysta celler levereras i och kan tinas direkt i FreeStyle 293 Expression Medium. FreeStyle 293-F-cellinjen levereras i en injektionsflaska som innehåller 1 ml celler med 1 x 10 7 livskraftiga celler/ml i 90 % FreeStyle 293 Expression Medium och 10 % DMSO
Egenskaper hos FreeStyle 293-F-celler:
- Framställd från mastercellbankskulturer med låg passage härledda från parentala 293-F-celler som återklonades genom begränsande utspädning
- De 293 klonalt härledda kulturerna hålls i serumfria förhållanden under endast 30 till 35 totala passager
- Anpassad för högdensitet, serumfri, suspensionstillväxt och kan bibehållas i FreeStyle 293 Expression Medium
- Demonstrera hög transfektionseffektivitet med FreeStyle MAX-reagens
- Suspensionskulturer kan transfekteras i FreeStyle 293 Expression Medium utan att behöva byta media
- Tillåter transfektion av celler i stora volymer
- Spänningsgräns: 0,5-2,5kV
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellkultur, däggdjursuttryck, däggdjursexpressionscellinjer, däggdjursproteinproduktion, plasmidtransfektion, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, transfektion
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | FreeStyle™ 293-F-celler |
| Innehåll och lagring | 1 flaska med 1 x 107 celler. Förvaras i flytande kväve. |
| Celltyp | 293-F |
| Art | Människa |
| För användning med (applikation) | Proteinuttryck och transfektion |
| Medieanpassning | FreeStyle™ 293 Uttrycksmedium |
| Produktlinje | Freestyle |
| Produkttyp | 293-F Cell |
| Kvantitet | 1 ml |
| Systemtyp | FreeStyle™ |