Läs mer
Gibco™ FreeStyle™ CHO-S Celler
Beskrivning
Fri från animaliskt ursprung, kemiskt definierad, lågprotein, reducerade tillväxtfaktorer, reducerat serum, xenofritt. FreeStyle MAX System är en banbrytande teknologi för snabb och högavkastande däggdjursproteinproduktion. Denna nya däggdjursuttrycksteknologi finns tillgänglig i två bekväma format. FreeStyle MAX Reagent är ett nytt katjoniskt lipidbaserat reagens designat för att transfektera FreeStyle-celler med hög effektivitet. FreeStyle MAX Expression System kombinerar GIBCO™ FreeStyle Media, FreeStyle MAX Reagent och antingen FreeStyle CHO-S celler eller FreeStyle 293-celler. Den enda utrustning som krävs för att använda FreeStyle MAX-systemet är en CO 2 -inkubator och en plattformsskakare med skakkolvar eller en spinnerkultur.
- FreeStyle MAX System tillhandahåller: Ett enkelt, snabbt protokoll för transient transfektion av CHO och 293 celler i suspensionskulturer
- Funktionella proteiner (upp till milligram kvantiteter) med alla post-translationella modifieringar producerade på en vecka
- Förenklad nedströmsrening av utsöndrade proteiner med FreeStyle serumfritt medium
- Enkelt protokoll för produktionsuppskalning
- Ersätt tidskrävande stabil cellinjegenerering med storskalig funktionell proteinproduktion på en vecka
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellkultur, däggdjurscellkultur, däggdjursuttryck, däggdjursexpressionscellinjer, däggdjursproteinproduktion, plasmidtransfektion, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, transfektion, virusvaccinproduktion
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | FreeStyle™ CHO-S Celler |
| Innehåll och lagring | 1 flaska med 1 x 107 celler. Förvaras i flytande kväve. |
| Celltyp | CHO-S |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion |
| Art | Hamster |
| För användning med (applikation) | cand Transfektion |
| Produktlinje | Freestyle |
| Produkttyp | CHO-S Cell |
| Kvantitet | 1 ml |
| Startmaterial mängd | 1 x 10 7 |
| Visa mer |