Läs mer
Invitrogen™ FreeStyle™ MAX 293 uttryckssystem
Beskrivning
FreeStyle MAX Reagent är ett nytt katjoniskt lipidbaserat reagens designat för att transfektera FreeStyle-celler med hög effektivitet. FreeStyle MAX Expression System kombinerar GIBCO™ FreeStyle Media, FreeStyle MAX Reagent och antingen FreeStyle CHO-S celler eller FreeStyle 293-celler. Den enda utrustning som krävs för att använda FreeStyle MAX-systemet är en CO 2 -inkubator och en plattformsskak med skakkolvar eller en spinnerkultur
FreeStyle MAX System ger :
- Enkelt, snabbt protokoll för transient transfektion av CHO och 293 celler i suspensionskulturer
- Funktionella proteiner (upp till milligram kvantiteter) med alla post-translationella modifieringar producerade på en vecka
- Förenklad nedströmsrening av utsöndrade proteiner med FreeStyle serumfritt medium
- Enkelt protokoll för produktionsuppskalning
- Ersätt tidskrävande stabil cellinjegenerering med storskalig funktionell proteinproduktion på en vecka
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellkultur, däggdjursuttryck, däggdjursproteinproduktion, plasmidtransfektion, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, transfektion, transient proteinproduktion och screening med hög genomströmning
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | FreeStyle™ 293-F-celler |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, fri från serum |
| Innehåll och lagring | Förvara FreeStyle-celler i flytande kväve. Förvara FreeStyle MAX Reagent vid 2 –8 °C. Store FreeStyle CHO Expression Medium, FreeStyle 293 Expression Medium och OptiPRO SFM vid 2 –8 °C i mörker. Förvara pCMV SPORT vid -20 °C. Stabiliteten är garanterad i 6 månader under rekommenderade lagringsförhållanden. Se manualen för ytterligare förvaringsinformation. |
| Leveranstyp | Transfektion |
| Typ av kultur | Suspensionscellodling |
| Celltyp | 293-härledda celler |
| Transfektionsteknik | Lipidbaserad transfektion, transient transfektion |
| Uttrycksmekanism | Cellbaserat uttryck |
| Uttryckssystem | Däggdjur |
| För användning med (applikation) | Proteinuttryck |
| Visa mer |