Läs mer
Invitrogen™ β-Gal Assay Kit
Produktkod. 10093072
Change view
Kvantitet:
80 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10093072 80 mL 5ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10093072 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K145501
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
10X PBS (fosfatbuffrad saltlösning), lysbuffert, klyvningsbuffert,β -merkaptoetanol, ONPG, stoppbuffert.
Tillhandahåller reagenser som krävs för att snabbt mäta nivåer av aktivtβ -galaktosidas uttryckt i celler transfekterade med plasmider som uttrycker lacZ -genen
  • lacZ är en bakteriegen som ofta används som reporterkonstruktion i eukaryota transfektionsexperiment
  • Genprodukt av lac Z,β -galaktosidas, är resistent mot proteolys i cellulära lysat, och dess aktivitet är lätt att analysera
  • β-galaktosidas katalyserar hydrolys avβ -galaktosidas såsom orto-nitrofenyl-D-galaktopyranosid (ONPG)
  • Hydrolys av ONPG till ONP-anjon ger ljusgul färg med toppabsorbans vid 420 nm som kan kvantifieras med spektrofotometer
  • 10,7 genuttryck
  • Kolorimetrisk detektering
Beta-galaktosidasanalyser, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, proteiner, uttryck, isolering och analys, reporteranalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Deβ -Gal Assay Kit innehåller 10X PBS (fosfatbuffrad saltlösning), lyseringsbuffert, klyvningsbuffert,β -merkaptoetanol, ONPG, stoppbuffert. Förvara ONPG vid -20 °C. Alla andra komponenter förvaras i antingen rumstemperatur eller +4 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Analysera β-Gal (lacZ) analys
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produkttyp Beta-Gal Assay Kit
Substrat ONPG
Kvantitet 80 mL
Mål Beta-galaktosidas