Läs mer
Invitrogen™ β-Gal färgningssats
Produktkod. 10247282
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10247282 1 Kit 5ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10247282 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K146501
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Tillräckligt med reagens för att färga femtio 60 mM plattor. Satsen innehåller 10X PBS (fosfatbuffrad saltlösning), X-gal, färgningslösningar A, B och C, 10X fixeringslösning och 10 g μav pcDNA 3.1/His/ la cZ kontrollvektor.
Bestäm procentandelen av transfekterade celler som uttrycker la cZ
  • la cZ är en bakteriegen som ofta används som reporterkonstruktion i eukaryota transfektionsexperiment
  • Genprodukt av la cZ,β -galaktosidas, är resistent mot proteolys i cellulära lysat, och dess aktivitet är lätt att analysera
  • β-galaktosidas katalyserar hydrolys av X-gal, producerar en blå färg som lätt kan visualiseras under mikroskop
  • Kolorimetrisk detektering
Beta-galaktosidasanalyser/enzym- och proteinaktivitetsanalyser/proteiner, expression, isolering och analys/rapportörsanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Deβ -Gal Staining Kit innehåller tillräckligt med reagenser för att färga femtio 60 mm plattor. Satsen innehåller 10X PBS (fosfatbuffrad saltlösning), X-gal, färgningslösningar A, B och C, 10X fixativ lösning och 10μ g av pcDNA™ 3.1/His/ la cZ kontrollvektor. Förvara 10X PBS vid rumstemperatur. Alla andra komponenter bör förvaras vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Analysera β-Gal (lacZ) analys
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Produkttyp Beta-Gal färgningssats
Substrat X-Gal
Kvantitet 1 Kit
Mål Beta-galaktosidas