Läs mer
Invitrogen™ Champion™ pET300/NT-DEST och pET301/CT-DEST Gateway™ Vektor Kit
Produktkod. 10526573
Change view
Kvantitet:
6μ g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10526573 6μ g Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10526573 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K630001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6860.00 SEK
    5762.40 SEK / 6µg
    Save 1097.60 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Designad för snabb kloning med Gateway-entry-klon och efterföljande högnivå prokaryotiskt uttryck kontrollerat av stark bakteriofag T7-promotor
  • Förutom T7-promotorn innehåller varje vektor endast nödvändiga funktionella element och N- eller C-terminal 6xHis-tagg (pET300/NT-DEST respektive pET301/CT-DEST) för bekväm rening och detektion
  • Vektorkitet är utmärkt för strukturbiologer som önskar inga eller minimala modifieringar av sitt protein av intresse
Bakterieuttryck, bioproduktion, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Inducerande medel IPTG
Promotor T7
Produkttyp DNA kloning vektor kit
Urvalsagent (eukaryot) Hold (Håll)
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Protein Tag Hans Tag (6x)
Kloningsmetod Inkörsport
Kvantitet 6μ g
Vektor sällskapsdjur, pDEST
Produktlinje Mästare, Gateway