Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ pcDNA™ -DEST47 vektor
Produktkod. 11538696
Change view
Kvantitet:
6μ g
Förpackningsstorlek:
6µg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11538696 6μ g 6µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11538696 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 12281010
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Alla destinationsvektorer tillhandahålls lyofiliserade och superspolade.
Kräver
Gateway-entry-klon, lämplig Gateway LR Clonase™ enzymblandning och reaktionsbuffert.
Designad för konstitutivt uttryck på hög nivå i olika däggdjurscellinjer
  • C-terminal cykel 3 GFP-tagg för snabb detektion av rekombinant protein
  • Cytomegalovirus (CMV) promotor för uttryck på hög nivå
  • att R-ställen för Gateway-kloning, vilket möjliggör rekombination med att L-flankerade fragment
  • Neomycinresistensgen för stabil selektion
  • Ampicillinresistensgen och pUC-ursprung för selektion och underhåll i E. Coli
Kloning, konstitutivt uttryck, gatewaykloning, däggdjursuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Konstitutiv
Leveranstyp Transfektion
Promotor CMV
Produkttyp Gateway System Destination Expression Vector
Reportern Gene GFP (cykel 3)
Urvalsagent (eukaryot) Geneticin™ (G-418)
Innehåll och lagring Alla destinationsvektorer tillhandahålls lyofiliserade och superspolade.
Protein Tag GFP (cykel 3)
Kloningsmetod Inkörsport
Kvantitet 6μ g
Vektor pDEST, pcDNA
Produktlinje Gateway, pDEST
För användning med (applikation) Konstitutivt uttryck