Läs mer
Invitrogen™ pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Kit med en Shot™ Mach1™ -T1 RE. coli
Produktkod. 10286662
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10286662 20 reaktioner Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10286662 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K252020
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
TOPO-anpassad, bruksfärdig pCR8/GW/TOPO-vektor, dNTPs, Salt Solution, Sterilt Water, Gateway Forward och Reverse Sequencing Primers, Kontrollmall och PCR-primers, Mach1-T1R kemiskt kompetent E. coli, SOC medium och en pUC19-kontrollplasmid.
Levererar snabb, effektiv och pålitlig kloning i olika destinationsvektorer för en mängd olika applikationer
  • Snabbt, 5 minuter TOPO TA Cloning ger 95 % rekombinanter
  • 3'-T överhäng förenklar kloning av Taq-förstärkta PCR-produkter
  • Snabbväxande MachI celler förkortar kloningstiden
  • Sekvensera primerställen belägna nära kloningsinsättningsstället så att sekvenserna infogas mer, mindre vektor första gången
  • Spectinomycinresistensgen för robust selektion i E. coli
  • EcoR I-ställen som flankerar PCR-produktinsättningsstället för enkel excision av inlägg
Kloning, Gateway-kloning, PCR-kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kloningsmetod TOPO™ med Gateway™
Innehåll och lagring De pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Satsen innehåller TOPO™ -anpassad, redo att användas pCR™8/GW/TOPO™ Vektor, dNTPs, Salt Solution, Sterilt Water, Gateway Forward and Reverse Sequencing Primers, Kontrollmall och PCR Primers, One Shot™ Mach1™ -T1R Kemiskt kompetent E. coli, SOC medium och en pUC19-kontrollplasmid. Förvara den ena Shot™ E. coli vid -80 °C. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje One Shot
Produkttyp TA Cloning Utrustning
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor pCR