Läs mer
Invitrogen™ pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Kit med en Shot™ TOP10E. coli
Produktkod. 10532893
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Förpackningsstorlek:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10532893 20 reaktioner 20 reaktioner
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10532893 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer K250020
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
TOPO-anpassad, bruksfärdig pCR8/GW/TOPO Vector, dNTPs, Salt Solution, Sterilt Water, Gateway Forward and Reverse Sequencing Primers, Control Template and PCR Primers, TOP10 Kemiskt kompetent E. coli Kemiskt kompetent E. coli, SOC medium och en pUC19-kontrollplasmid.
Levererar enkel, 5-minuters kloning och tillgång till Gateway-rekombinationskloningsvektorplattform
  • Innehåller minimal MCS, så sekvensera mer av infogning och mindre av vektor
  • Patenterade att- ställen, ™pCR 8-vektor för att skapa ingångsklon, vilket underlättar enkel åtkomst via Gateway-rekombinationskloning till olika uttrycksvektorer utan tråkig subkloning, vilket sparar värdefull forskningstid
  • att platser för snabb rekombination till en mängd olika Gateway-destinationsvektorer
  • 3'-T överhäng för direkt ligering av Taq-amplifierade PCR-produkter
  • Sekvensering av primerställen inom 55 bp från insättningsstället
  • Spectinomycinresistensgen för robust selektion i E. coli
  • EcoRI-ställen som flankerar PCR-produktens insättningsställe för enkel excision av inlägg
Kloning, Gateway-kloning, PCR-kloning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kloningsmetod TOPO™ med Gateway™
Innehåll och lagring De pCR™8/GW/TOPO™ TA Cloning Satsen innehåller TOPO™ -anpassad, redo att användas pCR™8/GW/TOPO™ Vektor, dNTPs, Salt Solution, Sterilt Water, Gateway Forward and Reverse Sequencing Primers, Kontrollmall och PCR Primers, One Shot™ TOP10 Kemiskt kompetent E. coli Kemiskt kompetent E. coli, SOC medium och en pUC19-kontrollplasmid. Förvara den ena Shot™ E. coli vid -80 °C. Förvara alla andra komponenter vid -20 °C. Alla reagenser är garanterade stabila i 6 månader när de förvaras på rätt sätt.
Antal reaktioner 20 reaktioner
Produktlinje One Shot
Produkttyp TA Cloning Utrustning
Kvantitet 20 reaktioner
Vektor pCR