Läs mer
Invitrogen™ Gateway™ pDEST ™15 vektor
Produktkod. 11558666
Change view
Kvantitet:
6μ g
Förpackningsstorlek:
6µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11558666 6μ g 6µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11558666 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11802014
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Alla destinationsvektorer tillhandahålls lyofiliserade och superspolade.
Kräver
Gateway-entry-klon, Gateway LR Clonase™ enzymblandning och reaktionsbuffert.
Destinationsvektorer för uttryck i E. coli- , insekts-, jäst- eller däggdjursceller, såväl som för produktion av naturligt protein eller N- eller C-terminala fusionsproteiner
  • Destinationsvektorer har att R-ställen för rekombination med vilket att L-flankerat fragment som helst, oavsett om det är ingångsklon eller UltimateRF Clone
Bakterieuttryck, kloning, gatewaykloning, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konstitutivt eller inducerbart system Inducerbar
Promotor T7
Produkttyp Uttrycksvektor
Urvalsagent (eukaryot) Hold (Håll)
Innehåll och lagring Alla destinationsvektorer tillhandahålls lyofiliserade och superspolade.
Antibiotikaresistens bakterie Ampicillin (AmpR)
Protein Tag GST Märka
Kloningsmetod Inkörsport
Kvantitet 6μ g
Vektor pDEST, Gateway T7-vektorer
Produktlinje Gateway